アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
crystalline
保管条件
desiccated
protect from light
色
white
溶解性
H2O: >5 mg/mL
aqueous base: soluble (unstable)
SMILES記法
Cl.Oc1cc2CCNCC(c3ccccc3)c2cc1O
InChI
1S/C16H17NO2.ClH/c18-15-8-12-6-7-17-10-14(13(12)9-16(15)19)11-4-2-1-3-5-11;/h1-5,8-9,14,17-19H,6-7,10H2;1H
InChI Key
YEWHJCLOUYPAOH-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... DRD1(1812)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
注意
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
D047-150MG:
D047-500MG:
D047-1G:
D047-100MG:
D047-IP:
D047-VAR:
D047-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)