Merck
M3262
Sigma-Aldrich
N-メチル-D-アスパラギン酸
≥98% (TLC), suitable for cell culture
別名:
(R)-2-(メチルアミノ)コハク酸, NMDA
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H9NO4
CAS番号:
分子量:
147.13
Beilstein:
1724431
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.32
製品名
N-メチル-D-アスパラギン酸, ≥98% (TLC), solid
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
solid
テクニック
cell culture | mammalian: suitable
white
mp
189-190 °C
アプリケーション
cell analysis
SMILES記法
CN[C@H](CC(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C5H9NO4/c1-6-3(5(9)10)2-4(7)8/h3,6H,2H2,1H3,(H,7,8)(H,9,10)/t3-/m1/s1
InChI Key
HOKKHZGPKSLGJE-GSVOUGTGSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Nメチル-D-アスパラギン酸(NMDA)は、ラットの神経系および内分泌腺で内因的に産生される分子です。NMDAは、下垂体前葉、視床下部、脳、および精巣に低レベル(nmol/g)で存在しています。NMDAは、S-アデノシルメチオニン依存性酵素(別名、NMDAシンターゼ)によってD-Aspから誘導されます。
アプリケーション
Nメチル-D-アスパラギン酸はN-メチル-d-アスパラギン酸(NMDA)毒性の誘導に使用されており、網膜細胞の培養はNMDAを添加して行われました。
生物化学的/生理学的作用
Nメチル-D-アスパラギン酸(NMDA)は、脳下垂体における黄体形成ホルモンおよびPRL(プロラクチン)の放出、ならびに視床下部におけるGnRH(性腺刺激ホルモン放出ホルモン)の放出にとって重大な役割を果たしています。NMDA型グルタミン酸受容体の特異的アゴニストとして作用します。
興奮性アミノ酸です。イオンチャネルを制御するNMDA型グルタミン酸レセプタ-アゴニストのプロトタイプです。長期増強や虚血、てんかんにおいて重要な役割を果たしています。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M3262-250MG:
M3262-100MG:
M3262-5G:
M3262-VAR:
M3262-1G:
M3262-BULK:
M3262-25MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Calpain- and caspase-mediated aII-spectrin
and tau proteolysis in rat cerebrocortical
neuronal cultures after ecstasy or
methamphetamine exposure.
Warren MW
The International Journal of Neuropsychopharmacology, 9, 1-11 (2006)
Occurrence of D-aspartic acid and N-methyl-D-aspartic acid in rat neuroendocrine tissues and their role in the modulation of luteinizing hormone and growth hormone release.
D'Aniello A
Faseb Journal, 14(5), 699-714 (2000)
N-methyl-D-aspartic acid (NMDA) in the nervous system of the amphioxus Branchiostoma lanceolatum.
D'Aniello S
BMC Neuroscience, 8:109 (2007)
Juan Ding et al.
Neural regeneration research, 14(12), 2112-2117 (2019-08-10)
N-methyl-D-aspartate receptor hypofunction is the basis of pathophysiology in schizophrenia. Blocking the N-methyl-D-aspartate receptor impairs learning and memory abilities and induces pathological changes in the brain. Previous studies have paid little attention to the role of the N-methyl-D-aspartate receptor subunit
Guendalina Olivero et al.
Molecular neurobiology, 56(9), 6142-6155 (2019-02-09)
Mouse hippocampal glutamatergic nerve endings express presynaptic release-regulating NMDA autoreceptors (NMDARs). The presence of GluN1, GluN2A, GluN2B, and GluN3A subunits in hippocampal vesicular glutamate transporter type 1-positive synaptosomes was confirmed with confocal microscopy. GluN2C, GluN2D, and GluN3B immunopositivity was scarcely