Merck
P1675
Sigma-Aldrich
ピクロトキシン
powder
別名:
コックリン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C30H34O13
CAS番号:
分子量:
602.58
Beilstein:
3894406
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
フォーム
powder
品質水準
white
mp
203 °C (lit.)
SMILES記法
[H][C@@]12C[C@@]3(O)[C@@]4([H])[C@H](C(C)=C)[C@]([H])(OC4=O)[C@@]5([H])OC(=O)[C@]1(O2)[C@@]35C.[H][C@@]67C[C@@]8(O)[C@@]9([H])[C@@H]([C@]([H])(OC9=O)[C@@]%10([H])OC(=O)[C@]6(O7)[C@@]8%10C)C(C)(C)O
InChI
1S/C15H18O7.C15H16O6/c1-12(2,18)6-7-10(16)20-8(6)9-13(3)14(7,19)4-5-15(13,22-5)11(17)21-9;1-5(2)7-8-11(16)19-9(7)10-13(3)14(8,18)4-6-15(13,21-6)12(17)20-10/h5-9,18-19H,4H2,1-3H3;6-10,18H,1,4H2,2-3H3/t5-,6+,7+,8+,9-,13-,14-,15+;6-,7+,8+,9+,10-,13-,14-,15+/m11/s1
InChI Key
VJKUPQSHOVKBCO-NGKRNLQBSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ピクロトキシンはツツラフジ科から単離されました。本化合物は刺激薬であり、痙攣を起こすことがあります。本化合物はγ-アミノ酪酸(GABA)A受容体のアロステリック調節剤です。
アプリケーション
ピクロトキシンは以下の用途に使用されています:
  • 同期バースト(SB)のダイナミクス研究のためのγ-アミノ酪酸(GABA)Aの非競合アンタゴニストとして
  • ニューロン内のグルタミン酸及びアセチルコリン受容体をブロックする細胞外生理食塩水の構成成分として
  • 解離皮質ニューロンにおけるvoltage-clamp記録を用いた研究用の人工脳脊髄液(ACSF)の構成成分として
生物化学的/生理学的作用
ピクロトキシンは、グリシン受容体(GlyR)の競合阻害剤です。本化合物は非競合アンタゴニストであり、リガンド結合したγ-アミノ酪酸(GABA)A受容体と結合します。
GABAA受容体アンタゴニストであり、GABA受容体に結合したCl-チャネルに結合します。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のGABAA Receptors(GABAA受容体)およびGABAC Receptors(GABAC受容体)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物は、神経科学研究用製品です。さらに神経科学研究用製品をご覧になりたい場合は、こちらをクリックしてください。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
P1675-1G:
P1675-5G-PW:
P1675-BULK:
P1675-1G-PW:
P1675-5G:
P1675-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
On the mechanism of action of picrotoxin on GABA receptor channels in dissociated sympathetic neurones of the rat
Newland CF and Cull-Candy SG
The Journal of Physiology, 447(1), 191-213 (1992)
Aric C Madayag et al.
Brain structure & function, 224(7), 2311-2324 (2019-06-16)
Despite evidence that morphine-related pathologies reflect adaptations in NAc glutamate signaling, substantial gaps in basic information remain. The current study examines the impact of non-contingent acute, repeated, and withdrawal-inducing morphine dosing regimens on glutamate transmission in D1- or D2-MSNs in
Picrotoxin-like channel blockers of GABAA receptors
Olsen RW
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 103(16), 6081-6082 (2006)
Dynamic transitions among multiple oscillators of synchronized bursts in cultured neural networks
Kim JH, et al.
Journal of Statistical Mechanics: Theory and Experiment, 2014(4), P04019-P04019 (2014)
Characterization of alpha 3 Glycine Receptors with Ginkgolide B and Picrotoxin
Chakrabarti S, et al.
bioRxiv, 454710-454710 (2018)
資料
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
関連コンテンツ
神経科学分野における低分子生理活性物質の創薬研究