Merck
275875
Sigma-Aldrich
4-アミノピリジン
≥99%
別名:
4-ピリジルアミン, 4-ピリジンアミン, 4AP, ファムプリジン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H6N2
CAS番号:
分子量:
94.11
Beilstein:
105782
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
≥99%
形状
solid
bp
273 °C (lit.)
mp
155-158 °C (lit.)
溶解性
DMF: soluble(lit.)
DMSO: soluble(lit.)
THF: soluble(lit.)
acetone: soluble(lit.)
acetonitrile: soluble(lit.)
ethanol: soluble(lit.)
isopropanol: soluble(lit.)
methanol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
SMILES記法
Nc1ccncc1
InChI
1S/C5H6N2/c6-5-1-3-7-4-2-5/h1-4H,(H2,6,7)
InChI Key
NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-アミノピリジン(4-AP)は、他の神経膜の電位依存性カリウムチャネルを遮断します。4-APはK+チャネル遮断薬であり、in vitro製剤としててんかん型活動を誘発します。また、動物およびヒトの強力な痙攣薬です
アプリケーション
4-アミノピリジンは次の目的で使用できます。
  • 薬理学的に重要な塩酸4-アミノ-N-ピリジン-4-イル-ブチラミドを調製するための反応体。
  • 桂皮酸誘導体を強力なコリンエステラーゼ阻害剤として調製するための反応体。
  • トポイソメラーゼII阻害剤であるバトラシリンのアザアナログを調製する出発物質。
ピクトグラム
Skull and crossbonesCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Oral - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
312.8 °F
引火点(℃)
156 °C
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
275875-VAR:
275875-1G:
275875-5G:
275875-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
S Yamaguchi et al.
Epilepsy research, 11(1), 9-16 (1992-03-01)
The K+ channel blocker 4-aminopyridine (4-AP) causes epileptiform activity in in vitro preparations and is a potent convulsant in animals and man. In mice, 4-AP produces behavioral activation, clonic limb movements and wild running, followed by tonic hindlimb extension and
Design, synthesis and evaluation of novel cinnamic acid derivatives bearing N-benzyl pyridinium moiety as multifunctional cholinesterase inhibitors for Alzheimer′s disease
Lan J-S, et al.
Journal of Enzyme Inhibition and Medicinal Chemistry, 32(1), 776-788 (2017)
H Bostock et al.
The Journal of physiology, 313, 301-315 (1981-01-01)
1. 4-Aminopyridine (4AP) and tetraethylammonium ions (TEA), which block voltage-dependent potassium channels in other nerve membranes, have been used to study nerve conduction in fibres of normal rat spinal roots and those demyelinated with diphtheria toxin. The pharmacological actions have
Synthesis of aza analogues of the anticancer agent batracylin
Martinez-Viturro CM and Dominguez D
Tetrahedron Letters, 48(27), 4707-4710 (2007)
Massimo Avoli et al.
Neurobiology of disease, 52, 168-176 (2012-12-29)
4-Aminopyridine (4AP, 50 μM) induces interictal- and ictal-like discharges in brain slices including parahippocampal areas such as the entorhinal cortex (EC) but the relation between these two types of epileptiform activity remains undifined. Here, by employing field potential recordings in