安全性情報
D0564
Sigma-Aldrich
Diphtheria Toxin
from Corynebacterium diphtheriae, ≥98% (SDS-PAGE), lyophilized powder, protein synthesis inhibitor
別名:
DTx
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.77
product name
ジフテリア毒素 ジフテリア菌由来, lyophilized powder, Product is in unnicked form
品質水準
形状
lyophilized powder
保管温度
2-8°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ジフテリア毒素は、細胞特異的細胞毒性を得るための免疫毒素構築における毒素要素として使用できます。天然のエンドソーム回避機構をもつ細菌毒素の転座ドメインは、遺伝子治療応用のための効率的な非ウイルスベクターの開発に用いられています。
アプリケーション
Corynebacterium diphtheriae(ジフテリア菌)由来ジフテリア毒素は、次のように使用されています:
  • マウスにおいて外傷後ストレス障害を調べるためにミクログリアの欠乏を引き起こすため
  • アブレーション中に移植した造血幹細胞・前駆細胞(HSPC)の融合後にハイブリッドを選択するための遺伝子導入マウスへの腹腔内投与
  • 好酸球欠損マウス系統(iPHIL)における好酸球系統に関与する前駆体に対するその効果を調べるため
生物化学的/生理学的作用
ジフテリア毒素は、Corynebacterium diphtheriae(ジフテリア菌)から産生される細胞毒素です。細胞内作用を持つ3つのドメインで構成されます。これらのドメインは、細胞の中毒、細胞表面結合とエンドソームへのインターナリゼーション(内部移行)、エンドソーム膜を介したサイトゾルへの移動、および細胞タンパク質合成の阻害に関与しています。ジフテリア毒素は、バイオテクノロジーツールや治療薬の作製に役立ちます。真核生物において標的タンパク質のアデノシン二リン酸(ADP)-リボシル化を触媒することでタンパク質合成を阻害します。
物理的形状
TrisおよびEDTAを含有する凍結乾燥粉末です。
再構成
バイアル1本の中身を0.5 mLの無菌蒸留水で溶かすと、約1 mgのジフテリア毒素を含む溶液(0.01 M Tris、0.001 M Na2EDTA、pH 7.5)が得られます。
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 1 Oral
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
D0564-1MG-PW:
D0564-BULK:
D0564-1MG:
D0564-VAR:
D0564-1MG-LBL:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Biology and molecular epidemiology of diphtheria toxin and the tox gene
The Journal of Infectious Diseases, 181 (2000)
Diphtheria toxin
The Comprehensive Sourcebook of Bacterial Protein Toxins (2015)
Benjamin J Vakoc et al.
Nature medicine, 15(10), 1219-1223 (2009-09-15)
Intravital multiphoton microscopy has provided powerful mechanistic insights into health and disease and has become a common instrument in the modern biological laboratory. The requisite high numerical aperture and exogenous contrast agents that enable multiphoton microscopy, however, limit the ability
Allah Nawaz et al.
Nature communications, 8(1), 286-286 (2017-08-19)
Adipose tissue resident macrophages have important roles in the maintenance of tissue homeostasis and regulate insulin sensitivity for example by secreting pro-inflammatory or anti-inflammatory cytokines. Here, we show that M2-like macrophages in adipose tissue regulate systemic glucose homeostasis by inhibiting
Vicky A Tobin et al.
Nature, 464(7287), 413-417 (2010-02-26)
Many peptides, when released as chemical messengers within the brain, have powerful influences on complex behaviours. Most strikingly, vasopressin and oxytocin, once thought of as circulating hormones whose actions were confined to peripheral organs, are now known to be released