製品名
抗チロシンヒドロキシラーゼ抗体, Chemicon®, from sheep
由来生物
sheep
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rat, mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mammals
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TH(7054)
詳細
チロシンヒドロキシラーゼは、アドレナリン作動性ニューロンの生理機能において重要な役割を果たしています。チロシンからのカテコールアミン(ドーパミンおよびノルエピネフリン)の生合成に関与する最初の律速酵素です。したがって、THは、ドーパミン作動性およびノルアドレナリン作動性ニューロンの有用なマーカーです。THの酵素活性には補因子として第一鉄イオンが必要であり、リン酸化によって制御されると考えられています。選択的スプライシングによって作られるヒトTHの少なくとも4つのアイソフォームが同定されています。
特異性
チロシンヒドロキシラーゼ(TH、チロシンモノオキシゲナーゼ)。現在までに試験したすべての哺乳類および一部の非哺乳類型と交差反応します。
免疫原
ラット褐色細胞腫由来の未変性のチロシンヒドロキシラーゼ(J. Biol. Chem.,1982, 257:9416-9423)。
アプリケーション
免疫組織染色(ペルオキシダーゼ):この抗体の前回のロットを1:1,000希釈で使用しました。この抗体は、霊長類の大脳皮質のノルアドレナリン作動性軸索を特異的に標識します(Brain Res., 1989, 500:313-324.)。
注記:ヒツジ免疫グロブリンのほとんどはIgG1であるため、ヒツジIgG1に大きな反応性を示す二次抗体を使用することが重要です。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
注記:ヒツジ免疫グロブリンのほとんどはIgG1であるため、ヒツジIgG1に大きな反応性を示す二次抗体を使用することが重要です。
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗チロシンヒドロキシラーゼ抗体は、IHおよびWBで使用するためのチロシンヒドロキシラーゼに対する抗体です。
研究カテゴリー
神経科学
神経科学
研究サブカテゴリー
神経伝達物質および受容体
神経細胞およびグリアマーカー
神経伝達物質および受容体
神経細胞およびグリアマーカー
品質
マウス脳ライセートのウェスタンブロッティングで常に評価されています。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1000で使用、10 μgのマウス脳ライセート中のチロシンヒドロキシラーゼを検出できます。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:1000で使用、10 μgのマウス脳ライセート中のチロシンヒドロキシラーゼを検出できます。
ターゲットの説明
約60 kDa
物理的形状
10 mM HEPES、pH 7.5、150 mM NaCl、100 μg/mL BSA、50%グリセロールを含むバッファー中の精製ヒツジポリクローナル。
イムノアフィニティー精製
保管および安定性
-20~-80°Cの未希釈アリコートで受領日から6カ月間安定です。自動霜取り機能のない冷凍庫に保存してください。
取り扱いの推奨事項:初回溶解後キャップを取り外す前に、バイアルを遠心して、溶液を穏やかに混合してください。 微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。 凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。 注記:冷凍庫の温度が-20℃未満に変動すると、保存中にグリセロール含有溶液が凍結する可能性があります。
取り扱いの推奨事項:初回溶解後キャップを取り外す前に、バイアルを遠心して、溶液を穏やかに混合してください。 微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。 凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。 注記:冷凍庫の温度が-20℃未満に変動すると、保存中にグリセロール含有溶液が凍結する可能性があります。
アナリシスノート
コントロール
ポジティブ:脳(線条体)および副腎。ネガティブ:肝臓。
ポジティブ:脳(線条体)および副腎。ネガティブ:肝臓。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
AB1542:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Transsynaptic activity-dependent regulation of axon branching and neurotrophin expression in vivo.
The Journal of Neuroscience null
The atypical homeoprotein Pbx1a participates in the axonal pathfinding of mesencephalic dopaminergic neurons.
Neural Dev. null
Neuropeptide y gates a stress-induced, long-lasting plasticity in the sympathetic nervous system.
The Journal of Neuroscience null
Selective optogenetic activation of rostral ventrolateral medullary catecholaminergic neurons produces cardiorespiratory stimulation in conscious mice.
The Journal of Neuroscience null
American journal of physiology. Regulatory, integrative and comparative physiology, 310(1), R41-R54 (2015-10-23)
The parabrachial nucleus is important for thermoregulation because it relays skin temperature information from the spinal cord to the hypothalamus. Prior work in rats localized thermosensory relay neurons to its lateral subdivision (LPB), but the genetic and neurochemical identity of