製品名
抗チロシンヒドロキシラーゼ抗体, Chemicon®, from chicken
由来生物
chicken
品質水準
抗体製品の状態
affinity purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgY
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TH(7054)
特異性
チロシンヒドロキシラーゼを認識します
免疫原
ヒト/マウスチロシンヒドロキシラーゼ由来の合成ペプチド
アプリケーション
免疫組織染色:1:1000~1:2000を2%パラホルムアルデヒド固定組織に使用。
免疫細胞染色:1:1000~1:2000を2%パラホルムアルデヒド固定細胞に使用。
ウエスタンブロッティング: 1:2000~1:5000
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
免疫細胞染色:1:1000~1:2000を2%パラホルムアルデヒド固定細胞に使用。
ウエスタンブロッティング: 1:2000~1:5000
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗チロシンヒドロキシラーゼ抗体は、チロシンヒドロキシラーゼに対する抗体であり、IC、IH、WBで使用できます。
研究のカテゴリ
神経科学
神経科学
研究のサブカテゴリ
神経伝達物質および受容体
ニューロンおよびグリアマーカー
神経伝達物質および受容体
ニューロンおよびグリアマーカー
物理的形状
アフィニティー精製ニワトリIgY。2つの異なる抗体の組み合わせによりこの製品は作られました。0.02%アジ化ナトリウムを含むPBS(pH 7.2)中の液体。
保管および安定性
未希釈アリコートで受領日から最長6か月、2~8°Cで保存できます。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
AB9702:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Protein & cell, 9(6), 527-539 (2018-03-29)
Sympathetic arborizations act as the essential efferent signals in regulating the metabolism of peripheral organs including white adipose tissues (WAT). However, whether these local neural structures would be of plastic nature, and how such plasticity might participate in specific metabolic
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 40(33), 6289-6308 (2020-07-12)
Motor learning depends on synaptic plasticity between corticostriatal projections and striatal medium spiny neurons. Retrograde tracing from the dorsolateral striatum reveals that both layer II/III and V neurons in the motor cortex express BDNF as a potential regulator of plasticity
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 104(1), 150-162 (2018-10-20)
In autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy (APECED), autoantibodies (AutoAbs) labeling brain neurons were reported; conversely, brain MRI alterations associated with these AutoAbs were never reported. To describe brain alterations in APECED and to correlate them with AutoAbs against glutamic acid decarboxylase (GAD)
Hormones and behavior, 83, 23-38 (2016-05-18)
Oxytocin is involved in the control of different behaviors, from sexual behavior and food consumption to empathy, social and affective behaviors. An imbalance of central oxytocinergic neurotransmission has been also associated with different mental pathologies, from depression, anxiety and anorexia/bulimia
Nature neuroscience, 21(7), 952-962 (2018-06-29)
Functional neuroanatomy of Pavlovian fear has identified neuronal circuits and synapses associating conditioned stimuli with aversive events. Hebbian plasticity within these networks requires additional reinforcement to store particularly salient experiences into long-term memory. Here we have identified a circuit that