Merck
T1299
Sigma-Aldrich
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody
mouse monoclonal, TH-2
別名:
Anti-Tyrosine Hydroxylase, Mouse Anti-Tyrosine Hydroxylase, Tyrosine Hydroxylase Detection
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
結合体:
unconjugated
application:
IHC
IP
WB
クローン:
TH-2, monoclonal
化学種の反応性:
human, monkey, guinea pig, rat, sheep, bovine, rabbit
citations:
224
テクニック:
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable using native or SDS-denatured TH.
western blot: 1:10,000 using extracts of cultured rat adrenal pheochromocytoma (PC12) cells.
製品名
モノクロナール抗チロシンヒドロキシラーゼ マウス宿主抗体, clone TH-2, ascites fluid
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
TH-2, monoclonal
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
human, monkey, guinea pig, rat, sheep, bovine, rabbit
テクニック
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable using native or SDS-denatured TH.
western blot: 1:10,000 using extracts of cultured rat adrenal pheochromocytoma (PC12) cells.
アイソタイプ
IgG1
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TH(7054)
rat ... Th(25085)
詳細
チロシンヒドロキシラーゼ (TH) は、ヒト染色体11p15にマッピングされている遺伝子にコードされています。THは4つの同一サブユニットで構成された四量体で、調節領域、触媒領域、および四量体化領域を特徴とします。この酵素は、補基質としてチロシン、テトラヒドロビオプテリン(BH4)およびO2を、補因子としてFe2+を利用します。
モノクローナル抗チロシンヒドロキシラーゼ(マウスIgG1アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞と免疫化マウスの脾細胞を融合して産出したハイブリドーマに由来します。ヒトでは、チロシンヒドロキシラーゼ(TH)RNAは選択的スプライシングを受けて4つのTHサブユニットタンパク質アイソフォームとなります。ヒトにおける4つのアイソフォームは、TH-1(55.6 kDa)、TH-2(56 kDa)、TH-3(58.1 kDa)、およびTH-4(58.5 kDa)です。ヒトでのみ4つのアイソフォームすべてが発現します。
特異性
抗体は、齧歯類およびヒトチロシンヒドロキシラ-ゼのN末端領域(およそアミノ酸9-16)に存在するエピト-プを認識します。このモノクロ-ナル抗体(クロ-ン番号TH-2)は、インタクトなTHサブユニットと反応します。
免疫原
ラットチロシンヒドロキシラ-ゼ(TH)。
アプリケーション
マウスで産生されるモノクローナル抗チロシンヒドロキシラーゼ抗体は、次の用途で使用されています。
  • ウェスタンブロッティング
  • 間接的免疫蛍光法
  • 免疫染色
  • 免疫組織化学的検査
  • 酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)
  • ドットブロット
  • 免疫沈降
モノクロナール抗チロシンヒドロキシラーゼ マウス宿主抗体は、ウェスタンブロットおよび免疫細胞化学に使用されています。
生物化学的/生理学的作用
チロシンヒドロキシラーゼ (TH) は、神経伝達物質であるカテコールアミンの生合成において最初の律速段階、すなわちL-チロシンをL-ドーパに変換する段階を触媒します。L-フェニルアラニンによるTHの阻害は、フェニルケトン尿症において重要な役割を果たす可能性があり、ノルエピネフリンの合成を阻害すると考えられています。リン酸化によってTHの活性が調整されます。THの発現が低下すると、統合失調症やパーキンソン病 (PD) などのさまざまな神経精神病が生じます。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
WGK
WGK 3
Jan Code
T1299-.5ML:
T1299-100UL:
T1299-BULK:
T1299-.2ML:
T1299-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chemical sympathectomy-induced changes in TH-, VIP-, and CGRP-immunoreactive fibers in the rat mandible periosteum: Influence on bone resorption
Cherruau M, et al.
Journal of Cellular Physiology, 194(3), 341-348 (2003)
Essential role of mesolimbic brain-derived neurotrophic factor in chronic social stress-induced depressive behaviors
Koo JW, et al.
Biological Psychiatry, 80(6), 469-478 (2016)
Induction of neurite outgrowth in PC12 cells by the bacterial nucleoside N6-methyldeoxyadenosine is mediated through adenosine A2a receptors and via cAMP and MAPK signaling pathways
Charles MP, et al.
Biochemical and biophysical research communications, 304(4), 795-800 (2003)
Multiple genes on chromosome 7 regulate dopaminergic amacrine cell number in the mouse retina
Whitney IE, et al.
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 50(5), 1996-2003 (2009)
Tanja Dučić et al.
Journal of neurochemistry, 124(2), 250-261 (2012-10-31)
Transition metals have been suggested to play a pivotal role in the pathogenesis of Parkinson's disease. X-ray microscopy combined with a cryogenic setup is a powerful method for elemental imaging in low concentrations and high resolution in intact cells, eliminating