Merck
S5545
Sigma-Aldrich
抗セロトニン ウサギ宿主抗体
whole antiserum
別名:
Anti-Serotonin, Rabbit Anti-Serotonin, Serotonin Detection Antibody
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
whole antiserum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
rat, human
包装
antibody small pack of 25 μL
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 1:8,000 using sections of normal human appendix or serotonin-containing carcinoid tumors
immunohistochemistry (frozen sections): 1:5,000 using perfusion-fixed (4% paraformaldehyde), frozen sections of rat brain.
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... HTR1A(3350)
詳細
セロトニン/5-HT(5-ヒドロキシトリプトアミン)は、脳に存在している神経伝達物質です。抗セロトニンは、正常ヒト虫垂およびセロトニン含有カルチノイド腫瘍のホルマリン固定パラフィン包埋切片において腸クロム親和性細胞を特異的に染色します。ラット脳の灌流固定フリーフロート切片中の中枢神経系(CNS)において、抗血清はセロトニン含有線維と反応します。
特異性
本抗体は、ラット脳のパラホルムアルデヒド灌流固定、凍結切片に存在するセロトニン含有線維と反応します。本製品により、正常ヒト虫垂およびセロトニン含有カルチノイド腫瘍のホルマリン固定、パラフィン包埋切片中のクロム親和性細胞が特異的に染色されます。
免疫原
BSAに対するホルムアルデヒト結合硫酸セロトニンクレアチニン複合体。
アプリケーション
抗セロトニン抗体は免疫細胞化学で使用されています。
生物化学的/生理学的作用
中脳縫線システムであるセロトニン/5-HTは、気分、感情、認知機能、運動機能、摂食、睡眠、生殖活動のような概日リズムおよび神経内分泌リズムを制御します。摂食から性的活動まで自然な報酬関連の生理機能や行動に関与しています。
物理的形状
保存剤として15mMのアジドナトリウムを含む液体として供給されます。
保管および安定性
連続して使用する場合は、最長で1カ月間まで2~8°Cで保存してください。長期保存する場合は作業アリコートで凍結してください。凍結/融解の繰り返し、または「霜取り不要」の冷蔵庫での保存は推奨できません。長期保存中にわずかに濁りが生じた場合は、使用前に遠心分離して溶液を透明にしてください。
免責事項
弊社のカタログまたは製品に添付された弊社のその他の文書に記載されていない場合、弊社の製品は研究用途向けのみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の販売用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
S5545-100UL:
S5545-.2ML:
S5545-VAR:
S5545-BULK:
S5545-25UL:
S5545-.5ML:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Roles for serotonin in neuroembryogenesis.
Bernard H, et al.
Serotonin, 477-506 (1981)
Central serotonin depletion affects rat brain areas differently: a qualitative and quantitative comparison between different treatment schemes.
Kornum BR, et al.
Neuroscience Letters, 392(1-2), 129-134 (2006)
Martin Fritsch et al.
Frontiers in zoology, 10(1), 35-35 (2013-06-20)
One of the most interesting riddles within crustaceans is the origin of Cladocera (water fleas). Cladocerans are morphologically diverse and in terms of size and body segmentation differ considerably from other branchiopod taxa (Anostraca, Notostraca, Laevicaudata, Spinicaudata and Cyclestherida). In
Allelic Variation of Human Serotonin Transporter Gene Expression
Armin H, et al.
Journal of Neurochemistry, 66(6), 2621-2624 (1996)
Characterization of efferent projections of chemosensitive neurons in the caudal parapyramidal area of the rat brain
Ribas-Salgueiro JL, et al.
Brain Research Bulletin, 66(3), 235-248 (2005)