Merck
AB1598P
Sigma-Aldrich
抗小胞モノアミントランスポーター2抗体
Chemicon®, from rabbit
別名:
VMAT2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
ELISA
IHC
WB
化学種の反応性:
rat
テクニック:
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
28
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... SLC18A2(6571)
特異性
小胞モノアミントランスポーター2(VMAT2)を認識します。C末端VMAT2ペプチドに対して作製した抗体は、VMAT2をトランスフェクトしたCHOの核後上清で約55 kDaの主要バンドを検出しましたが、野生型細胞では検出しませんでした(Peter et al. 1995; Nirenberg et al. 1995)。その他、高分子量および低分子量のバンドもいくつか検出され、プロテアーゼ阻害薬の添加による影響は受けませんでした。高分子量のバンドは、グリコシル化されたVMAT2である可能性があります(Peter et al. 1995; Nirenberg et al. 1995, Liu et al. 1994)。VMAT2は、副腎クロム親和性細胞、交感神経節細胞、胃の消化管クロム親和性細胞様細胞、およびCNSに局在しています(Peter et al. 1995; Nirenberg et al. 1995; Nirenberg et al. 1996)。 ラットとヒトのVMAT2の相同性は92%であるため、ヒトを認識する可能性があります。
免疫原
ラットVMAT2に由来する13アミノ酸C末端ペプチド配列 (Liu et al. 1992)。このペプチドは、細胞質側であると予測されています。
アプリケーション
ウェスタンブロット法:1-10 μg/mL(化学発光法)
免疫組織染色: パラホルムアルデヒド固定切片では1-20 μg/mL 。
ELISA:0.5-1.0 μg/mL(1 μg/mL VMAT1ペプチド(カタログ番号:AG251)/ウェル)
最適なワーキング希釈倍率は、お客様が決めてください。
抗小胞モノアミントランスポーター2抗体は、ELISA、IH、WBで使用するための、小胞モノアミントランスポーター2に対する抗体です。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
研究サブカテゴリー
イオンチャネル・トランスポーター
ターゲットの説明
55 kDa
物理的形状
0.1% BSAを含むPBS中の液体。
免疫アフィニティ精製
保管および安定性
出荷日から1年間、-20°Cで保存できます。凍結融解を繰り返さないため、分注してください。製品の回収率を最大化するため、解凍した後キャップを開ける前に、元のバイアルを遠心してください。
アナリシスノート
コントロール
ラット脳組織
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
Jan Code
AB1598P:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Rodolfo Gonzalez et al.
Cell transplantation, 24(4), 681-690 (2015-04-04)
Recent studies indicate that human pluripotent stem cell (PSC)-based therapies hold great promise in Parkinson's disease (PD). Clinical studies have shown that grafted fetal neural tissue can achieve considerable biochemical and clinical improvements in PD. However, the source of fetal
Ioannis Kourtesis et al.
ASN neuro, 7(5) (2015-10-31)
The spontaneously hypertensive rat (SHR) replicates many clinically relevant features of human essential hypertension and also exhibits behavioral symptoms of attention-deficit/hyperactivity disorder and dementia. The SHR phenotype is highly complex and cannot be explained by a single genetic or physiological
Francesco Della Valle et al.
Stem cell reports, 14(1), 60-74 (2020-01-07)
In mammals, LINE-1 (L1) retrotransposons constitute between 15% and 20% of the genome. Although only a few copies have retained the ability to retrotranspose, evidence in brain and differentiating pluripotent cells indicates that L1 retrotransposition occurs and creates mosaics in
Distribution of vesicular monoamine transporter 2 protein in human brain: implications for brain imaging studies.
Tong, J; Boileau, I; Furukawa, Y; Chang, LJ; Wilson, AA; Houle, S; Kish, SJ
Journal of Cerebral Blood Flow and Metabolism null
Jeffery C Sobieraj et al.
Brain structure & function, 221(1), 261-276 (2014-10-03)
Exercise (physical activity) has been proposed as a treatment for drug addiction. In rodents, voluntary wheel running reduces cocaine and nicotine seeking during extinction, and reinstatement of cocaine seeking triggered by drug-cues. The purpose of this study was to examine