安全性情報
MAB1592-C
Sigma-Aldrich
抗ニューロフィラメントNF-H抗体、リン酸化抗体、クローンNP1
clone NP1, from mouse
別名:
Neurofilament heavy polypeptide, NF-H, 200 kDa neurofilament protein, Neurofilament triplet H protein
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
NP1, monoclonal
化学種の反応性
canine, mouse, human, rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
chicken (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), porcine (based on 100% sequence homology)
包装
antibody small pack of 25 μg
テクニック
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1κ
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
ambient
ターゲットの翻訳後修飾
phosphorylation (not specified)
遺伝子情報
bovine ... Nefh(528842)
chicken ... Nefh(417020)
dog ... Nefh(442940)
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
pig ... Nefh(100156492)
rat ... Nefh(24587)
詳細
ニューロフィラメント重鎖ポリペプチド(UniProt:P12036、別名:NF-H、200 kDaニューロフィラメントタンパク質、ニューロフィラメントトリプレットHタンパク質)は、ヒトにおいてNEFH(別名:KIAA0845、NFH)遺伝子(Gene ID:4744)によってコードされています。ニューロフィラメント(直径約10 nm)は、軸索細胞質を支える細胞骨格の主要要素としての役割を担う中間径フィラメントです。ニューロフィラメントは、軸索の原線維成分として最も多く、軸索微小管と比較して平均3~10倍多く存在します。ニューロフィラメントは、3本の前原線維が絡み合っており、その前原線維自体も単一タンパク質の2つの四量体プロトフィラメント複合体から構成されています。ニューロフィラメント・トリプレットタンパク質(68/70、160および200 kDa)は、中枢および末梢神経系の両方でみられ、通常はニューロンに特異的です。68/70 kDaのNF-Lタンパク質は糸状構造内に自己会合できますが、160 kDaのNF-Mおよび200 kDaのNF-Hタンパク質は、共会合するために68/70 kDaのNF-Lタンパク質の存在が必要です。NF-H抗体は、組織片および組織培養における神経細胞およびそれらのプロセスの同定に有用です。NF-H抗体は、多くの神経性疾患(筋萎縮性側索硬化症(ALS)およびアルツハイマー病など)にみられるニューロフィラメント蓄積の同定に有用です。この抗体を産生するために使用される精製免疫原は、NF-Hの非常に強いリン酸化型であり、この抗体はこの強いリン酸化型のみと結合します。非常に稀ですが、NF-Mにも同じようなリン酸化部位が見られます。 そのため、この抗体はNF-Mとも一定の反応を示します。 ブタおよびウシニューロフィラメントの酵素的リン酸化は、結合の喪失を引き起こすことが分かっています。
特異性
クローンNP1は、ニューロフィラメントHの強いリン酸化型を検出し、リン酸化されたニューロフィラメント-Mとは弱い反応性を示します。
免疫原
ブタ脊髄から精製した天然ニューロフィラメントH。
アプリケーション
免疫組織染色:希釈倍率1:50で使用、ヒト卵巣組織でニューロフィラメントNF-Hを検出できます。
免疫細胞染色:この抗体は、免疫細胞染色でニューロフィラメントNF-Hを検出できます(Benson, D.L., et. al. (1996).J Neurocytol.25(3):181-96; Boylan, K., et. al. (2009).J Neurochem.111(5):1182-91)。
ウェスタンブロッティング:この抗体は、ウェスタンブロッティングでニューロフィラメントNF-Hを検出できます(Benson, D.L., et. al. (1996).J Neurocytol.25(3):181-96; Boylan, K., et. al. (2009).J Neurochem.111(5):1182-91)。
ELISA:この抗体は、ELISAでニューロフィラメントNF-Hを検出できます(Boylan, K., et. al. (2009).J Neurochem.111(5):1182-91; Toedebusch, C.M., et. al. (2017).J Vet Intem Med. 31(2):513-520; Mashita, T., et. al. (2015).J Vet Med Sci. 77(4):433-8)。
抗ニューロフィラメントNF-H抗体、リン酸化、クローンNP1、カタログ番号MAB1592-Cは、ニューロフィラメント重鎖ポリペプチドをターゲットとする高度に特異的なマウスモノクローナル抗体であり、ELISA、免疫組織染色(パラフィン)、およびウェスタンブロッティングでテストされています。
研究カテゴリー
ニューロサイエンス
品質
ヒト大脳皮質組織で免疫組織染色により評価。
免疫組織染色:希釈倍率1:50で使用、ヒト大脳皮質組織でニューロフィラメントNF-Hを検出できます。
ターゲットの説明
算出値:112.48 kDa。
物理的形状
5 mMアジ化ナトリウムと50%グリセロールを含有するPBS中の精製マウスモノクローナルIgG1抗体です。
フォーマット:精製
プロテインG精製品
保管および安定性
-20°Cで受領日から1年間安定です。
取扱い推奨事項:25 μLのろ過された実験室グレードの水またはPBSを加えて溶解します。微小遠心管に分注してから、-20°Cで保存してください。凍結融解を繰り返さないでください。IgGに損傷を与える、または製品性能に影響を及ぼすおそれがあります。
その他情報
濃度:ロットに固有のデータシートを参照してください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
適用法令
Jan Code
MAB1592-C-25UG:
MAB1592-C:
試験成績書(COA)