安全性情報
ABN76
Sigma-Aldrich
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
rabbit polyclonal
別名:
Neurofilament heavy polypeptide, Neurofilament H
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
product name
抗ニューロフィラメントH(200 kDa)抗体, from rabbit, purified by affinity chromatography
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse, human, rat, bovine
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bovine ... Nefh(528842)
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
rat ... Nefh(24587)
詳細
ニューロフィラメントは、軸索細胞質を支える細胞骨格の主要要素としての役割を担う中間径フィラメントの一種です。ニューロフィラメントは、軸索の原線維成分として最も多く、軸索微小管と比較して平均3~10倍多く存在します。ニューロフィラメント(直径10 nm)は、3本の前原線維が絡み合っており、その前原線維自体も単一タンパク質の2つの四量体プロトフィラメント複合体から構成されています。ニューロフィラメント・トリプレットタンパク質(68/70、160および200 kDa)は、中枢および末梢神経系の両方でみられ、通常はニューロンに特異的です。68/70 kDaのNF-Lタンパク質は糸状構造内に自己会合できますが、160 kDaのNF-Mおよび200 kDaのNF-Hタンパク質は、共会合するために68/70 kDaのNF-Lタンパク質の存在が必要です。神経腫、神経節神経腫、神経節膠腫、神経節芽細胞腫および神経芽細胞腫は、ニューロフィラメントについて陽性染色されます。ニューロフィラメントは、一般的にニューロン限局的ですが、傍神経節腫および副腎・副腎外褐色細胞腫、カルチノイド、皮膚神経内分泌がん、肺燕麦細胞がんで検出されています。詳細情報については、Milliporeウェブサイトで、神経系細胞タイプ特異的マーカーチャートをご覧ください。
免疫原
ウシニューロフィラメントHに相当するGSTタグ付きリコンビナントタンパク質
アプリケーション
この抗ニューロフィラメントH(200 kDa)抗体は、ニューロフィラメントH(200 kDa)の検出において、WB、IH(P)での使用が検証されています。
免疫組織染色:1 µg/mL希釈液で使用、ラット正常小脳組織中のニューロフィラメントHを検出できます。
品質
ウシ小脳組織ライセートのウェスタンブロッティングで評価されています。
ウェスタンブロッティング:0.1 µg/mLで使用、ウシ小脳組織ライセート中のニューロフィラメントHを検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約200 kDa
関連事項
先発品:AB1982
アナリシスノート
コントロール
ウシ小脳組織ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN76:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Greg A Weir et al.
Brain : a journal of neurology, 140(10), 2570-2585 (2017-10-04)
See Basbaum (doi:10.1093/brain/awx227) for a scientific commentary on this article. Peripheral neuropathic pain arises as a consequence of injury to sensory neurons; the development of ectopic activity in these neurons is thought to be critical for the induction and
Allison M Barry et al.
Pain, 164(10), 2196-2215 (2023-06-15)
Dorsal root ganglia (DRG) neurons have been well described for their role in driving both acute and chronic pain. Although nerve injury is known to cause transcriptional dysregulation, how this differs across neuronal subtypes and the impact of sex is
Ana Feliú et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(35), 8385-8398 (2017-07-29)
The failure to undergo remyelination is a critical impediment to recovery in multiple sclerosis. Chondroitin sulfate proteoglycans (CSPGs) accumulate at demyelinating lesions creating a nonpermissive environment that impairs axon regeneration and remyelination. Here, we reveal a new role for 2-arachidonoylglycerol