安全性情報
MAB5262
Sigma-Aldrich
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
CHEMICON®, mouse monoclonal, RT97
別名:
Anti-CMT2CC, Anti-NFH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
製品名
抗ニューロフィラメント200 kDa抗体、クローンRT97, clone RT97, Chemicon®, from mouse
由来生物
mouse
品質水準
抗体製品の状態
purified immunoglobulin
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
RT97, monoclonal
化学種の反応性
mouse, human
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
rat
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgG1
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
rat ... Nefh(24587)
詳細
ニューロフィラメントは、軸索細胞質を支える細胞骨格の主要要素としての役割を担う中間径フィラメントの一種です。ニューロフィラメントは、軸索の原線維成分として最も多く、軸索微小管と比較して平均3~10倍多く存在します。ニューロフィラメント(直径10 nm)は、3本の前原線維が絡み合っており、その前原線維自体も単一タンパク質の2つの四量体プロトフィラメント複合体から構成されています。ニューロフィラメント・トリプレットタンパク質(68/70、160および200 kDa)は、中枢および末梢神経系の両方でみられ、通常はニューロンに特異的です。68/70 kDaのNF-Lタンパク質は糸状構造内に自己会合できますが、160 kDaのNF-Mおよび200 kDaのNF-Hタンパク質は、共会合するために68/70 kDaのNF-Lタンパク質の存在が必要です。神経腫、神経節神経腫、神経節膠腫、神経節芽細胞腫および神経芽細胞腫は、ニューロフィラメントについて陽性染色されます。ニューロフィラメントは、一般的にニューロン限局的ですが、傍神経節腫および副腎・副腎外褐色細胞腫で検出されています。カルチノイド腫瘍、皮膚の神経内分泌がんおよび肺燕麦細胞がんもニューロフィラメントを発現しています。ニューロフィラメントの詳細情報については、Milliporeテクニカルサポート部門の、神経系細胞タイプ特異的マーカーチャートオンラインをご覧ください。
特異性
この抗体は、ヒトニューロフィラメント200 kDaならびにウシ160 kDaおよび200 kDaニューロフィラメントに存在するエピトープを認識します(2)。ヒト老人斑の多数の神経突起と反応し、神経原線維変化(NFT)(海馬の錐体細胞上およびアルツハイマー型老人性認知症患者の大脳皮質のニューロン上)を修飾します。
免疫原
ラット脳タンパク質調製物
アプリケーション
免疫組織染色:
1-10 μg/mL
免疫組織染色(パラフィン):
前回のロットの代表的な画像。
クエン酸バッファー、pH 6.0を用いた最適染色、エピトープ修復:ヒト小脳
最適な希釈濃度は、ご自身で決定してください。
抗ニューロフィラメント200 kDa抗体、クローンRT97は、IH、IH(P)、WBで使用するための、ニューロフィラメント200 kDaに対する抗体です。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
ニューロフィラメントおよび神経細胞代謝
神経細胞およびグリアマーカー
品質
マウス脳膜ライセートにおいてウェスタンブロッングティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:
希釈倍率1:500で使用、10 µgのマウス脳膜ライセート中のニューロフィラメントを検出できます。
ターゲットの説明
200 kDa
物理的形状
0.02 Mリン酸バッファー、0.25 M NaCl、0.1%アジ化ナトリウム中の精製マウスモノクローナルIgG1。
フォーマット:精製
精製プロテインA
保管および安定性
2~8ºCで受領日から1年間安定です。
アナリシスノート
コントロール
培養ニューロン
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 2
Jan Code
MAB5262:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
H U De Schepper et al.
The Journal of physiology, 586(21), 5247-5258 (2008-08-30)
Patients with inflammatory bowel disease often suffer from gastrointestinal motility and sensitivity disorders. The aim of the current study was to investigate the role of transient receptor potential of the vanilloid type 1 (TRPV1) receptors in the pathophysiology of colitis-induced
S Hou et al.
Neuroscience, 159(1), 369-379 (2009-01-17)
Autonomic dysreflexia is a potentially life-threatening hypertensive syndrome following high thoracic (T) spinal cord injury (SCI). It is commonly triggered by noxious pelvic stimuli below the injury site that correlates with increased sprouting of primary afferent C-fibers into the lumbosacral
Yinhai Wang et al.
PloS one, 7(2), e30632-e30632 (2012-03-01)
Co-localisation is a widely used measurement in immunohistochemical analysis to determine if fluorescently labelled biological entities, such as cells, proteins or molecules share a same location. However the measurement of co-localisation is challenging due to the complex nature of such
Shuhei Ito et al.
eNeuro, 5(5) (2018-12-19)
Nogo receptor-1 (NgR1) signaling is involved in the limitation of axonal regeneration following spinal cord injury (SCI) through collapsing the growth cone and inhibiting neurite outgrowth. Lateral olfactory tract usher substance (LOTUS), a NgR antagonist, suppresses these pathological conditions. A
SnoN facilitates axonal regeneration after spinal cord injury.
Do, JL; Bonni, A; Tuszynski, MH
Testing null