Merck
AB1989
Sigma-Aldrich
Anti-Neurofilament H (200 kDa) Antibody
CHEMICON®, rabbit polyclonal
別名:
Anti-CMT2CC, Anti-NFH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
クローン:
polyclonal
application:
IHC
WB
化学種の反応性:
bovine, rat, human, pig, mouse
テクニック:
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
citations:
52
製品名
抗ニューロフィラメントH(200 kDa)抗体、CT, serum, Chemicon®
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
serum
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
化学種の反応性
bovine, rat, human, pig, mouse
メーカー/製品名
Chemicon®
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
bovine ... Nefh(528842)
human ... NEFH(4744)
mouse ... Nefh(380684)
pig ... Nefh(100156492)
rat ... Nefh(24587)
詳細
ニューロフィラメントは、軸索細胞質を支える細胞骨格の主要要素としての役割を担う中間径フィラメントの一種です。 ニューロフィラメントは、軸索の原線維成分として最も多く、軸索微小管と比較して平均3~10倍多く存在します。 ニューロフィラメント(直径10 nm)は、3本の前原線維が絡み合っており、その前原線維自体も単一タンパク質の2つの四量体プロトフィラメント複合体から構成されています。ニューロフィラメント・トリプレットタンパク質(68/70、160および200 kDa)は、中枢および末梢神経系の両方でみられ、通常はニューロンに特異的です。68/70 kDaのNF-Lタンパク質は糸状構造内に自己会合できますが、160 kDaのNF-Mおよび200 kDaのNF-Hタンパク質は、共会合するために68/70 kDaのNF-Lタンパク質の存在が必要です。 神経腫、神経節神経腫、神経節膠腫、神経節芽細胞腫および神経芽細胞腫は、ニューロフィラメントについて陽性染色されます。 ニューロフィラメントは、一般的にニューロン限局的ですが、傍神経節腫および副腎・副腎外褐色細胞腫で検出されています。カルチノイド腫瘍、皮膚の神経内分泌がんおよび肺燕麦細胞がんもニューロフィラメントを発現しています。 ニューロフィラメントの詳細情報については、CHEMICONテクニカルサポート部門の、神経系細胞タイプ特異的マーカーチャートオンラインをご覧ください。
特異性
NF-Hに対する強い特異的染色で、NF-MやNF-Lに対する交差反応性はありません。 200 kDaのニューロフィラメントのリン酸化型と脱リン酸化型の両方と反応します。 すべての臓器の新生過程を含めて、中枢神経系および末梢神経系のニューロンを染色します。神経突起を優先的に染色します。
免疫原
エピトープ:C末端
ラットNF-HのC末端先端を含むリコンビナント融合タンパク質で、尿素溶解後DEAE-セルロースイオン交換クロマトグラフィーにより大腸菌封入体から調製されました。免疫原にリジン-セリン-プロリンは含まれません。
アプリケーション
この抗ニューロフィラメントH(200 kDa)抗体(C末端)を用いたニューロフィラメントH(200 kDa)の検出は、IHおよびWBでの使用が検証されています。
イムノブロッティング
免疫組織染色:1:200
最適なワーキング希釈倍率は、ご自身で決定してください。
研究カテゴリー
神経科学
研究サブカテゴリー
ニューロフィラメントおよび神経細胞代謝
神経細胞およびグリアマーカー
ターゲットの説明
200 kDa
関連事項
先発品:AB1982
物理的形状
ニートウサギ抗血清(保存剤無添加)
未精製
保管および安定性
-20°Cで出荷日から1年間保存できます。凍結融解を繰り返さないために、分注してください。製品を最大限回収するために、融解後のキャップを外す前に元のバイアルを遠心分離します。
アナリシスノート
コントロール
脳、末梢神経
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
法的情報
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
WGK
WGK 1
Jan Code
AB1989:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mary J Eaton et al.
Neurology research international, 2011, 891605-891605 (2011-07-30)
Transplant of cells which make biologic agents that can modulate the sensory and motor responses after spinal cord injury (SCI) would be useful to treat pain and paralysis. To address this need for clinically useful human cells, a unique neuronal
Thy1.2 YFP-16 transgenic mouse labels a subset of large-diameter sensory neurons that lack TRPV1 expression.
Taylor-Clark, TE; Wu, KY; Thompson, JA; Yang, K; Bahia, PK; Ajmo, JM
Testing null
Karen Ollivier-Lanvin et al.
Experimental neurology, 221(1), 198-205 (2009-11-17)
The H-reflex habituates at relatively low frequency (10 Hz) stimulation in the intact spinal cord, but loss of descending inhibition resulting from spinal cord transection reduces this habituation. There is a return towards a normal pattern of low-frequency habituation in
Dongsun Park et al.
Cell transplantation, 21(1), 365-371 (2011-09-21)
Alzheimer disease (AD) is a progressive neurodegenerative disease, which is characterized by loss of memory and cognitive function. In AD patients dysfunction of the cholinergic system is the main cause of cognitive disorders, and decreased activity of choline acetyltransferase (ChAT)
Yu Zhang et al.
The EMBO journal, 25(24), 5896-5906 (2006-11-25)
Huntington's disease results from a mutation in the HD gene encoding for the protein huntingtin. The function of huntingtin, although beginning to be elucidated, remains largely unclear. To probe the prosurvival function of huntingtin, we modulate levels of wild-type huntingtin