Merck
G9023
Sigma-Aldrich
ヤギ血清
別名:
血清, Normal goat serum
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物:
goat
無菌性:
non-sterile
輸送温度:
dry ice
由来生物
goat
品質水準
無菌性
non-sterile
含みます
preservative
アプリケーション
research pathology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ヤギ血清は、健常なヤギ由来のプール血清です。
アプリケーション
ヤギ血清は、下記の用途で使用されています:
  • 免疫組織化学
  • 免疫細胞化学
  • 二重免疫蛍光染色
  • 酵素免疫測定法(EIA)
健常ヤギ血清は、免疫アッセイにおけるブロッキング試薬やネガティブコントロールとして使用されます。免疫組織染色および免疫細胞染色では、ヤギ血清は、さまざまな実験においてブロッキング試薬として、1~20%の濃度で使用されます。
生物化学的/生理学的作用
ヤギ血清は、魚細胞の通常の培養に効果的に使用することができます。
免責事項
弊社カタログまたは製品に付随する他社の文書内に別途記述のある場合を除き、弊社の製品は研究のみでの使用を意図したものであり、無許可での市販、in vitro診断、ex vivoまたはin vivoでの治療、あるいは、ヒトまたは動物に対するすべての種類の消費またはアプリケーションを含む、他のいかなる目的にも使用できません。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
G9023-10ML-PW:
G9023-5ML:
G9023-VAR:
G9023-BULK:
G9023-PH:
G9023-10ML:
G9023PROC:
G9023-5ML-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
T O Schneider et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 17(2), 192-199 (1999-04-30)
The objective of this study was to investigate the presence of a contractile actin isoform, alpha-smooth muscle actin, in annulus fibrosus cells in situ and in two and three-dimensional cultures. Annulus fibrosus cells were isolated from healthy adult dogs, serial
John R Phillips et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 45(3), 758-763 (2004-02-27)
To investigate the change in axial eye dimensions resulting from stretching the sclera by acute elevation of intraocular pressure (IOP). IOP was increased to 100 mm Hg for 1 hour through an intravitreal cannula, while ocular component dimensions were monitored
Pressure-induced changes in axial eye length of chick and tree shrew: significance of myofibroblasts in the sclera
Phillips J R and McBrien N A
Investigative Ophthalmology & Visual Science, 45(3), 758-763 (2004)
Anik Chevrier et al.
Journal of orthopaedic research : official publication of the Orthopaedic Research Society, 27(9), 1197-1203 (2009-02-27)
Meniscus injury is a frequently encountered clinical orthopedic issue and is epidemiologically correlated to osteoarthritis. The development of new treatments for meniscus injury is intimately related to the appropriateness of animal models for their investigation. The purpose of this study
R Duan et al.
The Journal of biological chemistry, 276(15), 11590-11598 (2001-01-19)
17beta-Estradiol (E2) induces c-fos protooncogene expression in MCF-7 human breast cancer cells, and deletion analysis of the c-fos promoter showed that the serum response element (SRE) at -325 to -296 was E2-responsive. The mechanism of ligand-activated estrogen receptor alpha (ERalpha)-dependent