Merck
G1041
Sigma-Aldrich
EZBlue ゲル染色試薬
別名:
protein gel stain, protein stain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105300
NACRES:
NA.32
テクニック
protein staining: suitable
品質水準
保管温度
2-8°C
詳細
EZBlueはCoomassie Brilliant Blue G-250を利用したコロイド性タンパク質染色試薬であり、タンパク質電気泳動の結果を向上させるだけでなく、染色時間を大幅に短縮します。簡便、高感度、安全な試薬です。EZBlueは利便性よく調製されており、面倒な秤量、メタノールや酸の添加は不要です。コロイド性染色試薬であるため、ゲルそのものでなくタンパク質に直接反応します。バックグラウンドの染色が抑えられ、タンパク質バンドをほぼ直接観察できます。脱色操作は必要ありませんが、水洗浄を行うとバンドが強調され、バックグラウンドの透明度が増します。最も優れた点は、非常に高感度なのでわずか5 ngのタンパク質でも検出可能なことです。
アプリケーション
ドデシル硫酸ナトリウムポリアクリルアミドゲル電気泳動(SDS-PAGE)での染色試薬として、EZBlueゲル染色試薬が使用されています。
特徴および利点
  • 混合済み溶液 - 染色液の調製にかかる時間と労力を軽減します。
  • 高感度 - 微量タンパク質の検出が可能(5 ngまで)です。
  • 迅速な反応 - 染色と洗浄に要する時間を大幅に短縮します。
  • 廃棄溶剤が発生しない - 有害物質処理にかかる費用と時間を節減します。
その他情報
本製品はBrilliant Blue G-250を利用した、ポリアクリルアミドゲルやPVDFメンブレンにワンステップで超高感度検出を行うためのタンパク質染色試薬です。事前準備が不要ですぐ利用できます。
法的情報
EZBlue is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
SIGMA-ALDRICH is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 2
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
G1041-3.8L:
G1041-500ML:4548174006795
G1041-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Praveen Maurye et al.
Electrophoresis, 38(16), 2060-2068 (2017-04-27)
PAGE is the most widely used technique for the separation and biochemical analysis of biomolecules. The ever growing field of proteomics and genomics necessitates the analysis of many proteins and nucleic acid samples to understand further about the structure and
AMPA receptor antibodies in limbic encephalitis alter synaptic receptor location.
Lai M, et al.
Annals of Neurology, 65, 424-434 (2009)
Rakhi Panda et al.
Journal of agricultural and food chemistry, 63(43), 9629-9639 (2015-10-09)
Many soybean protein products are processed by enzymatic hydrolysis to attain desirable functional food properties or in some cases to reduce allergenicity. However, few studies have investigated the effects of enzymatic hydrolysis on the allergenicity of soybean products. In this
Nathan L Marsteller et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 141, 111398-111398 (2020-05-22)
Currently no validated animal model is predictive of human responses in ranking purified dietary proteins in the prevalence or potency of food allergy in humans. Since the gastrointestinal microbiota is thought to influence oral tolerance, we hypothesize that a germ-free
Antibodies to the GABA(B) receptor in limbic encephalitis with seizures: case series and characterisation of the antigen.
Lancaster E, et al.
Lancet Neurology, 9, 67-76 (2010)
資料
Cell lysis challenges and protein extraction variables for Western blot sensitivity and reproducibility.
The possible causes and potential remedies for challenges encountered in the immunoprecipitation-Western blot technique, which consists of cell lysis, formation of the antibody-antigen (immune) complex, precipitation of the immune complexes, and analysis by Western blotting.
PNGase Fast denaturing buffer and enzyme provide results similar to a conventional 20-hour protocol, reducing workflow time to about 1 hour.
タンパク質分析の極めて多様なニーズに応えるため、私たちは幅広い種類のタンパク質可視化(染色)試薬をご用意しています。EZBlue™とProteoSilver™は、プロテオミクス専用にデザインされていますが、従来のPAGEフォーマットでも優れた性能を発揮します。
すべて表示
プロトコル
ポリアクリルアミドゲルの化学的性質の概要およびmPAGE® TurboMix™ Bis-Trisゲルキャスティングキットを用いたハンドキャストポリアクリルアミドゲルの詳細な手順説明
Simplify your SDS-PAGE gel preparation with our pre-mixed solutions and protocols to achieve precise protein separation.