Merck
PROTSIL2
Sigma-Aldrich
ProteoSilverプラス 銀染色キット
別名:
protein stain, silver stain
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41105322
NACRES:
NA.32
使用法
 kit sufficient for 25 mini-gels (10 × 10 cm)
品質水準
テクニック
protein staining: suitable
保管温度
20-25°C
詳細
便利なパッケージに収められ、非常に安定して感度が高いProteoSilver Plus Silver Stain Kitは、あらゆるたんぱく質科学者に理想的な製品です。ProteoSilver(PROTSIL1)と同様、銀染色試薬の調製済み溶液が、最適な結果を得るための詳細な指示とともにこのキットにも含まれています。0.1 ng/mm2のたんぱく質(BSA)検出限界と非常に低いバックグラウンドにより、ProteoSilver Plusは低存在量たんぱく質を極めてよく検出します。
ProteoSilver PlusはMALDI-MSにも対応し、リジン残基を架橋するグルタルアルデヒドを含まないため、スペクトルが不正確になります。ProteoSilver Plus Silver Stain Kitには、トリプシン消化とMALDI-MS分析によってさらに特性を把握しようとする実験者のために、切除されたたんぱく質スポットを脱色するための2つの追加試薬が含まれています。
アプリケーション
ProteoSilver Silver Stain Kitは、たんぱく質を視覚化するためのゲルの染色に使用されています。また、質量分析用キットにある脱染剤を使用して、目的のたんぱく質を脱染するのにも使用されています。
特徴および利点
  • 混合済み、秤量済みの溶液で、個々の成分を購入して調製する時間とコストを節約できます。
  • 最適化されたプロトコ-ルが、最良の結果が得られる条件を確立するのに役立ちます。
  • 高感度、低バックグラウンドですので、微量タンパク質を検出・分離することが可能です。
  • MALDI適合し、質量分析により目的のタンパク質スポットをさらに性状解析することが可能です。
  • 室温で安定で、保存が簡便です。
法的情報
ProteoSilver is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
ピクトグラム
Skull and crossbonesHealth hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性の分類
Acute Tox. 2 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Muta. 2 - Repr. 1B - Skin Corr. 1A - Skin Sens. 1 - STOT SE 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
保管分類コード
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
149.0 °F - closed cup
引火点(℃)
65 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Effect of biomolecules from human renal matrix of calcium oxalate monohydrate (CaOx) stones on in vitro calcium phosphate crystallization.
Pathak P, et al.
International Brazilian Journal of Urology : Official Journal of the Brazilian Society of Urology, 36, 621-628 (2010)
Kanu Priya Aggarwal et al.
PloS one, 8(7), e69916-e69916 (2013-07-31)
The increasing number of patients suffering from urolithiasis represents one of the major challenges which nephrologists face worldwide today. For enhancing therapeutic outcomes of this disease, the pathogenic basis for the formation of renal stones is the need of hour.
Priyadarshini Pathak et al.
International braz j urol : official journal of the Brazilian Society of Urology, 36(5), 621-628 (2010-11-04)
Investigate the activity of high and low molecular weight biomolecules present in the matrix of human calcium oxalate (CaOx) stones not only on the initial mineral phase formation of calcium and phosphate (CaP) but also on its growth and demineralization
Cédric Bernarde et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 9(12), 2796-2826 (2010-07-09)
Helicobacter pylori infection plays a causal role in the development of gastric mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphoma (LG-MALT) and duodenal ulcer (DU). Although many virulence factors have been associated with DU, many questions remain unanswered regarding the evolution of the
Slovénie Pyndiah et al.
Molecular & cellular proteomics : MCP, 6(2), 193-206 (2006-11-10)
The study of protein interactions constitutes an important domain to understand the physiology and pathogenesis of microorganisms. The two-dimensional blue native/SDS-PAGE was initially reported to analyze membrane protein complexes. In this study, both cytoplasmic and membrane complexes of a bacterium
資料
タンパク質分析の極めて多様なニーズに応えるため、私たちは幅広い種類のタンパク質可視化(染色)試薬をご用意しています。EZBlue™とProteoSilver™は、プロテオミクス専用にデザインされていますが、従来のPAGEフォーマットでも優れた性能を発揮します。
Sigma offers EZBlue™ and ProteoSilver™ reagents for protein visualization, suitable for proteomics and traditional PAGE formats.