品質水準
有効性
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
テクニック
protein staining: suitable
pH
6.4 (20 °C, 10 g/L in H2O)
溶解性
40 g/L
かさ密度
520 kg/m3
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Na+].[S](=O)(=O)([O-])c1cc(ccc1)CN(CC)c2cc(c(cc2)[C+](c5c(cc(cc5)N(CC)Cc6cc(ccc6)[S](=O)(=O)[O-])C)c3ccc(cc3)Nc4ccc(cc4)OCC)C
InChI
1S/C47H49N3O7S2.Na/c1-6-49(31-35-11-9-13-43(29-35)58(51,52)53)40-21-25-45(33(4)27-40)47(37-15-17-38(18-16-37)48-39-19-23-42(24-20-39)57-8-3)46-26-22-41(28-34(46)5)50(7-2)32-36-12-10-14-44(30-36)59(54,55)56;/h9-30,48H,6-8,31-32H2,1-5H3,(H-,51,52,53,54,55,56);/q;+1/p-1
InChI Key
CMGWKYXJIYYESN-UHFFFAOYSA-M
詳細
アプリケーション
アナリシスノート
Absorption maximum λmax. (buffer pH 7.0): 577 - 584 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.01 g/l; buffer pH 7.0; calc. on dried substance): 450 - 570
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 8 %
Suitability for electrophoresis: passes test
WGK
WGK 3
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
SDS-PAGE(ドデシル硫酸ナトリウム-ポリアクリルアミドゲル電気泳動)用のサンプルの調製および電気泳動条件の最適化の際に生じる課題と、その考えられる原因および対応策を示します。
Identify causes and remedies for SDS-PAGE sample preparation challenges and optimize electrophoresis conditions.