Merck
27815
Sigma-Aldrich
ブリリアントブルーG
250, for microscopy
別名:
Coomassie ブリリアントブルーG, アシッドブル-90
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C47H48N3NaO7S2
CAS番号:
分子量:
854.02
カラーインデックス番号:
42655
Beilstein:
5230822
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
グレード
for microscopy
品質水準
形状
solid
テクニック
microbe id | staining: suitable
SMILES記法
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3C)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=CC(\C=C5C)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C47H49N3O7S2.Na/c1-6-49(31-35-11-9-13-43(29-35)58(51,52)53)40-21-25-45(33(4)27-40)47(37-15-17-38(18-16-37)48-39-19-23-42(24-20-39)57-8-3)46-26-22-41(28-34(46)5)50(7-2)32-36-12-10-14-44(30-36)59(54,55)56;/h9-30H,6-8,31-32H2,1-5H3,(H2,51,52,53,54,55,56);/q;+1/p-1
InChI Key
RWVGQQGBQSJDQV-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ブリリアントブルーG(BBG)は染料の1種です。内境界膜(ILM)剥離の代替法として提示されています。
アプリケーション
ブリリアントブルーGは、魚廃棄物から単離されたコラゲナーゼ酵素のタンパク質含量測定のためのタンパク質試薬調製に用いられました。黄斑円孔(MH)や網膜上膜(ERM)外科手術において内境界膜(ILM)の染色剤として用いられることがあります。
生物化学的/生理学的作用
P2X7プリン性受容体アンタゴニスト。
アナリシスノート
λmax. ∼610 nm; E(1%,1 cm) ∼500-700 (H2O)
その他情報
ゲル電気泳動のタンパク質染色。ゲルに浸透せずナフトールブルーブラックBより3倍感度が高い;簡単で高感度なタンパク質アッセイ迅速、高感度、多目的なタンパク質アッセイ; ローリー法では影響を与える遊離アミノ酸やいくつかの化学物質は影響しません。
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
27815-25G-F:4548173129112
27815-VAR-F:
27815-100G-F:4548173129105
27815-BULK-F:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
M Remy et al.
The British journal of ophthalmology, 92(8), 1142-1147 (2008-07-26)
To evaluate the retinal toxicity of Brilliant Blue G (BBG) following intravitreal injection in rat eyes and examine the biocompatibility and the staining properties in humans. BBG was injected into the 11 rat eyes to evaluate toxic effects with balanced
Isolation and activation of collagenase from fish processing waste.
Daboor SM, et al.
Advances in Bioscience and Biotechnology, 3(3) (2012)
A rapid, sensitive, and versatile assay for protein using Coomassie brilliant blue G250.
J J Sedmak et al.
Analytical biochemistry, 79(1-2), 544-552 (1977-05-01)
Hiroshi Enaida et al.
Retina (Philadelphia, Pa.), 26(6), 631-636 (2006-07-11)
To report the use of the dye brilliant blue G (BBG) for staining of the internal limiting membrane (ILM) during macular hole (MH) and epiretinal membrane (ERM) surgery. This study was designed as an interventional, noncomparative, prospective, clinical case series.
W.J. Shaphonov
Methods in Enzymology, 11, 184-184 (1967)