Merck
B7920
Sigma-Aldrich
ブリリアントブル-R
≥70% purity (HPLC), powder
別名:
Coomassie ブリリアントブルーR, アシッドブルー 83, ブリリアントインドシアニン 6B
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C45H44N3NaO7S2
CAS番号:
分子量:
825.97
カラーインデックス番号:
42660
Beilstein:
5718025
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
product name
ブリリアントブル-R, pure
品質水準
アッセイ
≥70% (HPLC)
形状
powder
テクニック
microbe id | staining: suitable
溶解性
H2O: 1 mg/mL
λmax
586-592 nm in ethanol
アプリケーション
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
保管温度
room temp
SMILES記法
[Na+].CCOc1ccc(Nc2ccc(cc2)C(\c3ccc(cc3)N(CC)Cc4cccc(c4)S([O-])(=O)=O)=C5\C=C/C(C=C5)=[N+](\CC)Cc6cccc(c6)S([O-])(=O)=O)cc1
InChI
1S/C45H45N3O7S2.Na/c1-4-47(31-33-9-7-11-43(29-33)56(49,50)51)40-23-15-36(16-24-40)45(35-13-19-38(20-14-35)46-39-21-27-42(28-22-39)55-6-3)37-17-25-41(26-18-37)48(5-2)32-34-10-8-12-44(30-34)57(52,53)54;/h7-30H,4-6,31-32H2,1-3H3,(H2,49,50,51,52,53,54);/q;+1/p-1
InChI Key
NKLPQNGYXWVELD-UHFFFAOYSA-M
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ブリリアントブルーRは、電気泳動後のゲルの染色に使用されています。また、タンパク粒中のタンパク質を測定するために使用されています。
電気泳動後のタンパク質バンドの検出に用いられる。
生物化学的/生理学的作用
ブリリアントブルーRはメタノールベースの染料です。アガロースゲルも染色できます。メタノールと酢酸で構成されます。
法的情報
以下による置換
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
B7920-BULK:
B7920-50G:
B7920-VAR:
B7920-10G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Seed structure and localization of reserves in Chenopodium quinoa
Prego, Imelda and Maldonado, Sara and Otegui, Marisa
Annals of Botany, 82(4), 481-488 (1998)
Yi Chieh Chang et al.
Scientific reports, 10(1), 11674-11674 (2020-07-17)
Stem cell activity and cell differentiation is robustly influenced by the nutrient availability in the gonads. The signal that connects nutrient availability to gonadal stem cell activity remains largely unknown. In this study, we show that tumor necrosis factor Eiger
Seed structure and localization of reserves in Chenopodium quinoa.
Annals of Botany, 82, 481-488 (1998)
A high throughput screen to identify substrates for the ubiquitin ligase Rsp5.
Kus B, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 280, 29470-29470 (2005)
Tenderization effect of soy sauce on beef M. biceps femoris.
Kim HW, et al.
Food Chemistry, 139, 597-597 (2013)