Merck
D9663
Sigma-Aldrich
ロバ血清
別名:
血清
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.46
由来生物
donkey
品質水準
無菌性
non-sterile
含みます
preservative
アプリケーション
research pathology
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
ロバ血清は、正常なドナー群からプールされます。免疫アッセイでは、正常なロバ血清をブロッキング剤および対照として使用できます。免疫組織化学や免疫細胞化学のさまざまな研究で、5%~20%の範囲のブロッキング剤として使用されます。
アプリケーション
ロバ血清は、以下の用途に使用されています:
  • 免疫蛍光のブロッキングバッファーとしての成分として
  • ブロッキング剤としてリン酸緩衝生理食塩水(PBS)に
  • 凍結免疫細胞化学および免疫組織化学検査におけるブロッキング剤として
  • パルブアルブミン免疫組織化学検査における非特異的結合の防止
免責事項
本製品に付随する当社のカタログまたは他の会社の文書に特に明記されていない限り、当社の製品は研究目的にのみ使用され、以下に示すその他の目的で使用してはならず、また、これらに限定されません。未承認の商業使用、in vitro診断用途、ex vivoまたはin vivo治療用途、またはヒトもしくは動物へのあらゆる種類の消費または適用。
関連製品
製品番号
詳細
価格
ピクトグラム
Exclamation markEnvironment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 3
Jan Code
D9663PROC:
D9663-VAR:
D9663-500ML-PW:
D9663-5ML:
D9663-BULK:
D9663-10ML-PW:
D9663-500ML:
D9663-PH:
D9663-10ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
H F Irving-Rodgers et al.
Molecular reproduction and development, 73(10), 1292-1302 (2006-07-26)
Using immunohistochemistry and RNA analyses we examined the fate of components of a newly identified matrix that develops between granulosa cells (focimatrix, abbreviated from focal intraepithelial matrix) and of the follicular basal lamina in ovulating bovine ovarian follicles. Pre- and
Yasmin Fardghassemi et al.
Disease models & mechanisms, 10(12), 1465-1480 (2017-10-25)
Polyglutamine expansion diseases are a group of hereditary neurodegenerative disorders that develop when a CAG repeat in the causative genes is unstably expanded above a certain threshold. The expansion of trinucleotide CAG repeats causes hereditary adult-onset neurodegenerative disorders, such as
Helen F Irving-Rodgers et al.
Biology of reproduction, 69(6), 2022-2028 (2003-08-22)
Bovine ovarian antral follicles exhibit either one or the other of two patterns of granulosa cell death in atresia. Death can commence either from the antrum and progress toward the basal lamina (antral atresia) or the converse (basal atresia). In
Marianne O Larsen et al.
American journal of physiology. Endocrinology and metabolism, 282(6), E1342-E1351 (2002-05-15)
Nonrodent models of diabetes are needed for practical and physiological reasons. Induction of mild insulin-deficient diabetes was investigated in male Göttingen minipigs by use of streptozotocin (STZ) alone (75, 100, and 125 mg/kg) or 125 mg/kg combined with pretreatment with
Omid Ahmadi et al.
Journal of gastroenterology and hepatology, 25(2), 277-285 (2009-10-02)
Interstitial cells of Cajal (ICC) are distributed with smooth muscle throughout the gastrointestinal tract and are involved in regulating motility. ICC were recently discovered in the wall of the human gallbladder. This study sought to determine whether ICC are present
プロトコル
Cultivate ReNcell® human neural stem cells in 3D hydrogels for high-throughput screening using the TrueGel3D® HTS Hydrogel Plate with this protocol.
TrueGel3D® Hydrogel Plate protocol guides high-throughput culture of human adipose MSCs for screening applications.