Merck
AB15894
Sigma-Aldrich
抗Tbr2抗体
from chicken, purified by affinity chromatography
別名:
Eomesodermin homolog, T-box brain protein 2, T-brain-2, TBR-2, Tbr2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
chicken
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
mouse
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
human, rat
テクニック
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
アイソタイプ
IgY
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... EOMES(8320)
詳細
Eomesodermin homolog(UniProt:O54839、別名:Tボックス脳タンパク質2[T-box brain protein 2]、T-brain-2、TBR-2、Tbr2)は、マウスにおいてEomes(別名:Tbr2)遺伝子(Gene ID:13813)によりコードされています。Tボックス(T-box)遺伝子は、Tドメインと呼ばれる高度に保存されたDNA結合性ドメインを有する転写因子ファミリーです。Tbr2は、原腸形成、中胚葉特定および四肢パターン形成において重要な役割を担う転写活性化因子として機能します。脳発生において役割を担い、大脳皮質における中間前駆細胞およびそれらの子孫細胞の特定化および増殖に必要とされます。また、細胞溶解エフェクター遺伝子の発現を調節している免疫応答中のCD8陽性T細胞の分化にも関与していることが確認されています。そのDNA結合性領域は、アミノ酸278-458に局在しています。 初期脳発生中のTbr2の条件付き不活性化によって、小頭症および重度の行動障害が誘発されることが知られています。選択的スプライシングによって生じる2種のTbr2アイソフォームが報告されています。 アイソフォーム2には、アミノ酸463-481がありません。(Ref.: Bulfone, A., et al. (1999).Mech.Dev. 84 (1-2); 133-138)。
特異性
このニワトリポリクローナル抗体は、T-box brain protein 2(Tbr2)を特異的に検出します。C末端領域に由来する20アミノ酸内のエピトープをターゲットとします。
免疫原
エピトープ:転写活性化ドメイン
マウスT-box brain protein 2(Tbr2)のC末端領域に由来する20のアミノ酸に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
抗Tbr2抗体(カタログ番号:AB15894)は、Tbr2を検出するニワトリポリクローナル抗体であり、ウェスタンブロッティングおよび免疫組織染色(パラフィン)における使用について検証されています。
検証済みアプリケーション
  • 免疫組織染色(パラフィン):希釈倍率1:1,000で使用、マウス脳組織切片中のTbr2を検出できます。
  • 注記:最適な希釈濃度や実験条件は、サンプルごとに異なる可能性がありますので、予備実験を経てご自身で決定してください。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
発生神経科学
品質
E13-E14マウス脳組織ライセートにおいてウェスタンブロッティングにより評価済み。
ウェスタンブロッティング:希釈倍率1:1,000で使用、E13-E14マウス脳組織ライセートにおいてTbr2を検出できます。
ターゲットの説明
実測値:約72および74 kDa;算出値:74.8 kDa。一部のライセートでは、特性が明らかになっていないバンドが認められることがあります。
物理的形状
アフィニティー精製
精製ニワトリポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシン緩衝液(pH 7.4)に溶解。
保管および安定性
推奨貯蔵法:+2°C~+8°C。
アナリシスノート
コントロール
E13-14マウス脳ライセート
その他情報
濃度:ロットに固有の濃度につきましては試験成績書をご参照ください。
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
AB15894:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Tania A Seabrook et al.
Cell reports, 21(11), 3049-3064 (2017-12-16)
The use of sensory information to drive specific behaviors relies on circuits spanning long distances that wire up through a range of axon-target recognition events. Mechanisms assembling poly-synaptic circuits and the extent to which parallel pathways can "cross-wire" to compensate
Marina Bershteyn et al.
Cell stem cell, 20(4), 435-449 (2017-01-24)
Classical lissencephaly is a genetic neurological disorder associated with mental retardation and intractable epilepsy, and Miller-Dieker syndrome (MDS) is the most severe form of the disease. In this study, to investigate the effects of MDS on human progenitor subtypes that
Emily M Jobe et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(3), 523-536 (2017-01-20)
Methyl-CpG-binding domain 1 (MBD1) belongs to a family of methyl-CpG-binding proteins that are epigenetic "readers" linking DNA methylation to transcriptional regulation. MBD1 is expressed in neural stem cells residing in the dentate gyrus of the adult hippocampus (aNSCs) and MBD1
Navneet A Vasistha et al.
Cerebral cortex (New York, N.Y. : 1991), 25(10), 3290-3302 (2014-06-15)
The individual contribution of different progenitor subtypes towards the mature rodent cerebral cortex is not fully understood. Intermediate progenitor cells (IPCs) are key to understanding the regulation of neuronal number during cortical development and evolution, yet their exact contribution is
Kazuhito Toyo-oka et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 34(36), 12168-12181 (2014-09-05)
During brain development, neural progenitor cells proliferate and differentiate into neural precursors. These neural precursors migrate along the radial glial processes and localize at their final destination in the cortex. Numerous reports have revealed that 14-3-3 proteins are involved in