Merck
T0678
Sigma-Aldrich
Anti-Tryptophan Hydroxylase Antibody
mouse monoclonal, WH-3
別名:
Anti-TPH
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352203
NACRES:
NA.41
product name
モノクロナール抗トリプトファンヒドロキシラーゼ マウス宿主抗体, clone WH-3, ascites fluid
由来生物
mouse
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
ascites fluid
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
WH-3, monoclonal
分子量
antigen 55 kDa
含みます
15 mM sodium azide
化学種の反応性
human, monkey, rabbit, rat
テクニック
immunohistochemistry: suitable
indirect ELISA: suitable
microarray: suitable
western blot: 1:1,000 using rabbit pineal gland extract
アイソタイプ
IgG3
UniProtアクセッション番号
輸送温度
dry ice
保管温度
−20°C
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
関連するカテゴリー
詳細
トリプトファンヒドロキシラーゼ1遺伝子(TPH1)は、ヒトクロモソーム11p15.3-p14上の11のエクソンを持った29 kbpにわたる遺伝子によってコードされる、444アミノ酸のタンパク質です。 本酵素は、胃、脾臓、胸腺、脳下垂体、および松果体に発現されます。
モノクローナル抗トリプトファンヒドロキシラーゼ抗体(マウスIgG3アイソタイプ)は、マウス骨髄腫細胞とBALB/cマウス脾細胞の融合により作製されたWH-3ハイブリドーマから得られます。セロトニン合成の律速酵素であるトリプトファンヒドロキシラーゼ(TPH。L-トリプトファンテトラヒドロプテリジン:酸素オキシドレダクターゼ。EC 1.14.16.4)は、セロトニン作動性ニューロン内にのみ存在するきわめて特異な酵素です。
特異性
トリプトファンヒドロキシラ-ゼと特異的に結合する抗体です。
免疫原
組み換えウサギトリプトファンヒドロキシラ-ゼ。
アプリケーション
マウスで産生したモノクローナル抗トリプトファンヒドロキシラーゼ抗体は、次の用途で使用されています:
  • 酵素結合免疫吸着アッセイ(ELISA)
  • 免疫組織化学
  • 免疫ブロット
  • 免疫細胞化学
生物化学的/生理学的作用
トリプトファンヒドロキシラーゼ1遺伝子(TPH1)は、神経伝達物質セロトニンの前駆体である5-ヒドロキシトリプトファンの合成を触媒します。遺伝子発現におけるばらつきは、応答阻害における前頭前野活性化に影響します。TPH1遺伝子の変異により、統合失調症、女性の過敏性腸症候群(IBS)、自殺行動、うつ病性障害が引き起こされます。コード化タンパク質は、心血管機能の制御において極めて重要な役割を果たしています。
免責事項
当社のカタログまたは製品に添付された当社のその他の文書に別段の記載がない限り、当社の製品は研究にのみ使用することを意図しており、無許可での商用使用、in vitro診断での使用、ex vivoもしくはin vivo治療での使用、または人間もしくは動物でのあらゆるタイプの消費もしくは適用など、その他の目的には使用しないでください。
10 - Combustible liquids
WGK
nwg
Jan Code
T0678-BULK:
T0678-100UL:
T0678-.5ML:
T0678-.2ML:
T0678-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Kadri Andre et al.
BMC psychiatry, 13, 118-118 (2013-04-20)
In major depression, one of the candidate genes possibly affecting the risk and severity of symptoms has been found to be tryptophan hydroxylase (TPH1). Variation in treatment response to antidepressive agents according to TPH1 genotype has also been found in
Honghai Zhang et al.
Epilepsia, 57(8), 1228-1235 (2016-06-16)
The DBA/1 mouse is a relevant animal model of sudden unexpected death in epilepsy (SUDEP), as it exhibits seizure-induced respiratory arrest (S-IRA) evoked by acoustic stimulation, followed by cardiac arrhythmia and death. Defects in serotonergic neurotransmission may contribute to S-IRA.
Brain tryptophan hydroxylase: purification of, production of antibodies to, and cellular and ultrastructural localization in serotonergic neurons of rat midbrain
Joh TH, et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA, 72(9), 3575-3579 (1975)
Neuronal loss in the rostral ventromedial medulla in a rat model of neuropathic pain
Leong ML, et al.
The Journal of Neuroscience, 31(47), 17028-17039 (2011)
Anthony C Ruocco et al.
Neuropsychology, 30(1), 18-27 (2015-12-29)
The tryptophan hydroxylase 1 gene (TPH1) catalyzes the formation of 5-hydroxytryptophan, a precursor to the neurotransmitter serotonin. Variations in the gene encoding this enzyme may underlie difficulties in impulse control; however, the proximate relationship between risk alleles for polymorphisms in