安全性情報
ABN60
Sigma-Aldrich
Anti-Tryptophan hydroxylase 2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
別名:
tryptophan hydroxylase 2, Tryptophan 5-monooxygenase 2, Neuronal tryptophan hydroxylase, tryptophan 5-hydroxylase 2
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
由来生物
rabbit
品質水準
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
精製方法
affinity chromatography
化学種の反応性
human, rat
化学種の反応性(ホモロジーによる予測)
mouse (immunogen homology)
テクニック
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
NCBIアクセッション番号
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
ターゲットの翻訳後修飾
unmodified
遺伝子情報
human ... TPH2(121278)
詳細
トリプトファン水酸化酵素2(TPH2)は選択的に脳で発現し、セロトニン合成において重要な役割を果たすと考えられtいます。最近の研究によれば、高レベルのTPH2は自殺のリスクに関連しています。TPH2の誤った折り畳みがパーキンソン’病におけるセロトニンの神経機能喪失を引き起こしている可能性があります。抗鬱療法として見込みのある手法に対する患者の敏感性を予測するアプローチの1つとして、TPH2に起こる特定の変異の検出とスクリーニングが挙げられており、さらに行動障害の診断法としても言及されています。
免疫原
ヒト・トリプトファン水酸化酵素2に相当するKLH結合直鎖ペプチド。
アプリケーション
Anti-Tryptophan hydroxylase 2 Antibodyはトリプトファン水酸化酵素2のレベルを検出します。この方法は&文献として公表され&、WBとIH(P)での使用が検証されています。
免疫組織染色: 前回ロットを希釈倍率1:400で使用して、ラット大脳皮質組織中のトリプトファン水酸化酵素2を検出しました。
研究のカテゴリ
神経科学
研究のサブカテゴリ
シグナル伝達神経科学
品質
ラット脳組織ライセートでウェスタンブロッティングにより評価。
ウェスタンブロッティング:本抗体を0.2 µg/mLで使用して、ラット脳組織ライセート10 µg中のトリプトファン水酸化酵素2を検出しました。
ターゲットの説明
約56 kDa、実測
物理的形状
アフィニティー精製
精製ウサギポリクローナル抗体、150 mM塩化ナトリウムと0.05%アジ化ナトリウムを含有する0.1 Mトリス-グリシンバッファー(pH7.4)に溶解。
アナリシスノート
コントロール
ラット脳組織ライセート
免責事項
メルクのカタログまたは製品に添付されたメルクのその他の文書に記載されていない場合、メルクの製品は研究用途のみを目的としているため、他のいかなる目的にも使用することはできません。このような目的としては、未承認の商業用途、in vitroの診断用途、ex vivoあるいはin vivoの治療用途、またはヒトあるいは動物へのあらゆる種類の消費あるいは適用などがありますが、これらに限定されません。
適切な製品が見つかりませんか。  
製品選択ツール.をお試しください
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 1
Jan Code
ABN60:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yong Han et al.
Science advances, 7(22) (2021-05-28)
The neural circuitry mechanism that underlies dopaminergic (DA) control of innate feeding behavior is largely uncharacterized. Here, we identified a subpopulation of DA neurons situated in the caudal ventral tegmental area (cVTA) directly innervating DRD1-expressing neurons within the lateral parabrachial
Lauren J Donovan et al.
eLife, 8 (2019-07-30)
Formation of long-range axons occurs over multiple stages of morphological maturation. However, the intrinsic transcriptional mechanisms that temporally control different stages of axon projection development are unknown. Here, we addressed this question by studying the formation of mouse serotonin (5-HT)
Yong Han et al.
Nature communications, 12(1), 3525-3525 (2021-06-12)
Contrasting to the established role of the hypothalamic agouti-related protein (AgRP) neurons in feeding regulation, the neural circuit and signaling mechanisms by which they control energy expenditure remains unclear. Here, we report that energy expenditure is regulated by a subgroup
Meredith Sorenson Whitney et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 36(38), 9828-9842 (2016-09-23)
Serotonin (5-HT) is a crucial neuromodulator linked to many psychiatric disorders. However, after more than 60 years of study, its role in behavior remains poorly understood, in part because of a lack of methods to target 5-HT synthesis specifically in
Weixin Zhong et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 37(37), 8863-8875 (2017-08-20)
The ability to predict reward promotes animal survival. Both dopamine neurons in the ventral tegmental area and serotonin neurons in the dorsal raphe nucleus (DRN) participate in reward processing. Although the learning effects on dopamine neurons have been extensively characterized