製品名
抗トリプトファンヒドロキシラーゼ抗体 ヒツジ宿主抗体, affinity isolated antibody, buffered aqueous glycerol solution
由来生物
sheep
品質水準
結合体
unconjugated
抗体製品の状態
affinity isolated antibody
抗体製品タイプ
primary antibodies
クローン
polyclonal
フォーム
buffered aqueous glycerol solution
使用法
sufficient for 10 blots
化学種の反応性
mammals, human
テクニック
western blot: 1:1,000 using human dorsal raphe nucleus
UniProtアクセッション番号
輸送温度
wet ice
保管温度
−20°C
遺伝子情報
human ... TPH1(7166)
mouse ... Tph1(21990)
rat ... Tph1(24848)
詳細
免疫原
アプリケーション
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
- immunofluorescence
- immunoperoxidase staining
生物化学的/生理学的作用
物理的形状
免責事項
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
適用法令
Jan Code
T8575-1VL:
T8575-BULK:
T8575-VAR:
T8575-1VL-PW:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)