おすすめの製品
使用法
sufficient for ≤190 reactions (11681842001)
sufficient for ≤38 reactions (11681834001)
sufficient for ≤950 reactions (11759060001)
品質水準
包装
pkg of 3,600 U (11759060001 [10x360 U])
pkg of 150 U (11681834001)
pkg of 720 U (11681842001 [2x360 U])
メーカー/製品名
Roche
パラメーター
68 °C optimum reaction temp.
テクニック
PCR: suitable
保管温度
−20°C
詳細
Expand Long Template PCR Systemは、プルーフリーディング活性を有する熱安定性Taq DNAポリメラーゼおよび熱安定性DNAポリメラーゼの酵素混合物です。この強力なポリメラーゼ混合物は、ゲノムDNAから高い収率でPCR産物を生成します。Expand Long Template PCR Systemを使用することにより、ヒトゲノムDNA由来では最大20 kbまで、およびλDNA由来では最大40 kbまでのDNAフラグメントの増幅が可能になります。
Expand Long Template PCR Systemは、Taq DNAポリメラーゼよりも3倍正確にDNAをコピーします。
Taq DNAポリメラーゼでは誤取り込みによるDNA鎖の脱落が生じます。プルーフリーディングポリメラーゼ反応混合物の3′→ 5′エキソヌクレアーゼ活性は、Taq DNAポリメラーゼ単独の場合よりも3倍正確にDNAを増幅します。
ロングPCR産物には、特別な緩衝液と最適化されたプロトコールが必要とされます。本キットには、0.5~9 kb、9~12 kb、および12 kbを超える長さのフラグメントを増幅するための、3種類の緩衝液が含まれています。鋳型に高い品質が求められる場合には、ロシュ社のHigh Pure Template Preparation Kitを使用してゲノムDNA鋳型を調製してください。
Expand Long Template PCR Systemは、Taq DNAポリメラーゼよりも3倍正確にDNAをコピーします。
Taq DNAポリメラーゼでは誤取り込みによるDNA鎖の脱落が生じます。プルーフリーディングポリメラーゼ反応混合物の3′→ 5′エキソヌクレアーゼ活性は、Taq DNAポリメラーゼ単独の場合よりも3倍正確にDNAを増幅します。
ロングPCR産物には、特別な緩衝液と最適化されたプロトコールが必要とされます。本キットには、0.5~9 kb、9~12 kb、および12 kbを超える長さのフラグメントを増幅するための、3種類の緩衝液が含まれています。鋳型に高い品質が求められる場合には、ロシュ社のHigh Pure Template Preparation Kitを使用してゲノムDNA鋳型を調製してください。
アプリケーション
Expand Long Template PCR Systemの主な用途は、たとえゲノムDNAからでも、非常に長鎖の標的配列を正確に増幅することです。長さ5~20 kbのPCR産物を得るには、この最適化された酵素配合物と特別に開発された3種類の緩衝液セットを使用してください。
長鎖の正確なPCR反応のためには、第1世代のExpand Long Template PCR Systemを選択してください。長さ5~20 kbのPCR産物を得るには、この最適化された酵素配合物と特別に開発された3種類の緩衝液セットを使用してください。本製品を以下の用途ご使用ください。
経済的な代替品としては、第2世代Expand Long Range、dNTPackを推奨します。
増幅産物のサイズが20~35 kbの場合は、Expand 20 kbPLUS PCR System、dNTPackを選択してください。
長鎖の正確なPCR反応のためには、第1世代のExpand Long Template PCR Systemを選択してください。長さ5~20 kbのPCR産物を得るには、この最適化された酵素配合物と特別に開発された3種類の緩衝液セットを使用してください。本製品を以下の用途ご使用ください。
- PCR
- RT-PCRまたはロングレンジPCR
- ラージフラグメント増幅
- ゲノムマッピングおよびシーケンシング
- コンティグ構築
- ラムダファージまたはコスミドのクローン配列の特徴付け
- ゲノムDNAまたはcDNA配列を開始物質とする完全長遺伝子の高速同定とクローニング
経済的な代替品としては、第2世代Expand Long Range、dNTPackを推奨します。
増幅産物のサイズが20~35 kbの場合は、Expand 20 kbPLUS PCR System、dNTPackを選択してください。
特徴および利点
Expand Long Template PCR Systemは、ラムダファージまたはコスミドにおけるゲノムのマッピングとシークエンシング、コンティグの構築、クローン配列の特徴付け、および真核細胞の遺伝子クローニングと分析に最適です。
- 長目の鋳型を増幅します。この3種緩衝液セットは5~20 kbの産物を増幅します。
- より高い収率と3倍高い忠実度を達成します(Taq DNAポリメラーゼとの比較)。
- お客様のPCRを改善します。下流側に、より完全長に近いPCR産物を得ることが理想的です。
包装
1キットに4構成要素が含まれています
品質
各ロットは、ヒトゲノムDNAと、9 kb、12 kb、および15 kbフラグメント用に特異的なプライマーを用いて、PCR機能について試験済みです。本酵素混合物は、エンドヌクレアーゼ活性やエキソヌクレアーゼ活性、およびニッキング活性を含む活性の汚染がないことが、品質管理試験によって確認済みです。
単位の定義
体積活性:5 U/μl
調製ノート
使用濃度:至適酵素濃度は、50 μlでの反応当たり0.5~5.0 Uの範囲で変動します。標準的な酵素濃度は、50 μlでの反応当たり3.75 Uです。
その他情報
生命科学研究用途に限ります。診断措置において使用しないでください。
法的情報
この製品を使用することは、米国特許の請求項および対応する米国以外の特許の請求項の対象になります。本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。他の特許請求によって保護されている権利、特許取得済みの方法を実施する権利、あらゆる種類の商業サービス(購入者の研究結果を報酬やその他の商業的事由のために無制限に報告することを含む)を行う権利が、暗示や禁反言によって明示的に譲渡されるわけではありません。この製品は研究にのみ使用されます。ロシュの特許請求項に基づいて診断に使用するには、ロシュから別のライセンスを取得する必要があります。購入ライセンスに関する詳細は、Director of Licensing, Applied Biosystems, 850 Lincoln Centre Drive, Foster City, California 94404, USAに連絡して得ることができます。</ br>購入者への注意事項:限定ライセンス<br />この製品を使用することは、米国特許番号6,127,155の特許請求および対応する米国以外の特許請求の対象になります。 本製品の購入について、購入者自身の内部研究のために購入した量を使用する場合に限り、前述の特許請求に基づく訴訟から免責されますが、これは限定的なものであり、譲渡することはできません。 別の特許に基づく権利、および費用またはその他の商業的報酬に対する購入者の活動の結果の報告を含み、それに限定されないあらゆる種類の商用サービスを行うための権利が明示的に、暗示的、または禁反言によって譲渡されることはありません。 この製品は研究にのみ使用されます。ロシュの特許請求の下でヒトおよび動物の診断に使用するには、ロシュから個別のライセンスを取得する必要があります。 ロシュの特許請求の下での社内研究およびヒトおよび動物の診断以外のすべての使用には、サーモフィッシャーサイエンティフィックからの個別のライセンスを取得する必要があります。ロシュからのライセンス購入に関する詳細情報は、Roche Molecular Systems, Inc.のLicensing Department(4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA or Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germany)にお問い合わせただくことにより入手が許可されます。 サーモフィッシャーサイエンティフィックからのライセンス購入に関する詳細情報は、 Thermo Fisher ScientificのLicensing Department(5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA)にお問い合わせいただくことにより入手が許可されます。
Expand is a trademark of Roche
キットの構成要素のみ
製品番号
詳細
- Expand Long Template Enzyme Mix
- Expand Long Template Buffer 1, with 17.5 mM MgCl2 10x concentrated
- Expand Long Template Buffer 2, with 27.5 mM MgCl2 10x concentrated
- Expand Long Template Buffer 3, with 27.5 mM MgCl2 and detergents 10x concentrated
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 3
保管分類コード
12 - Non Combustible Liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
does not flash
引火点(℃)
does not flash
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
Cell research, 22(2), 305-320 (2011-08-10)
The MRE11/RAD50/NBS1 complex is the primary sensor rapidly recruited to DNA double-strand breaks (DSBs). MRE11 is known to be arginine methylated by PRMT1 within its glycine-arginine-rich (GAR) motif. In this study, we report a mouse knock-in allele of Mre11 that
PloS one, 8(4), e60015-e60015 (2013-04-11)
The paternally inherited Y chromosome displays the population genetic history of males. While modern domestic horses (Equus caballus) exhibit abundant diversity within maternally inherited mitochondrial DNA, no significant Y-chromosomal sequence diversity has been detected. We used high throughput sequencing technology
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 32(40), 13987-13999 (2012-10-05)
Traf2 and NcK interacting kinase (TNiK) contains serine-threonine kinase and scaffold domains and has been implicated in cell proliferation and glutamate receptor regulation in vitro. Here we report its role in vivo using mice carrying a knock-out mutation. TNiK binds
プロトコル
この酵素混合物には、プルーフリーディング活性を有する耐熱性Taq DNAポリメラーゼおよび耐熱性DNAポリメラーゼが含まれています。
This polymerase mixture produces a high yield of PCR product from genomic DNA.