Merck
A9384
Sigma-Aldrich
S-(5′-アデノシル)-L-ホモシステイン
crystalline
別名:
5′-デオキシ-S-アデノシル-L-ホモシステイン, AdoHcy, S-(5′-デオキシアデノシン-5′)-L-ホモシステイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H20N6O5S
CAS番号:
分子量:
384.41
Beilstein:
99188
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
41106305
eCl@ss:
32160406
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
≥98.0% (TLC)
品質水準
フォーム
crystalline
分子量
384.41
溶解性
1 M HCl: soluble 19.60-20.40 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@@H](CCSC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23)C(O)=O
InChI
1S/C14H20N6O5S/c15-6(14(23)24)1-2-26-3-7-9(21)10(22)13(25-7)20-5-19-8-11(16)17-4-18-12(8)20/h4-7,9-10,13,21-22H,1-3,15H2,(H,23,24)(H2,16,17,18)/t6-,7+,9+,10+,13+/m0/s1
InChI Key
ZJUKTBDSGOFHSH-WFMPWKQPSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
SAHは以下の使用に適しています:
  • LUC レポーター遺伝子のレポーター活性の下方制御におけるAdoHcyとAdoMetの競合の有無の研究に
  • SAHが潤沢であるパターンとその脊椎動物の変態との相関についての研究に用いる試薬として
  • タンパク質(リシン K)メチルトランスフェラーゼSET7/9活性測定の最適化に
  • デング熱ウイルスメチルトランスフェラーゼ活性測定における蛍光偏光(FP)アッセイに
  • 蛍光検出高速液体クロマトグラフィー(HPLC)による血液サンプル中のSAH測定時のスタンダードとして
生物化学的/生理学的作用
S-(5′-アデノシル)-L-ホモシステイン(AdoHcy/SAH)は細胞内ホモシステイン ストレスの成分です。AdoHcyはエピジェネティックスに関わるDNAメチルトランスフェラーゼ(S-アデノシル-L-メチオニン(AdoMet)依存性メチルトランスフェラーゼ)の競合的阻害剤(対AdoMet)です。したがって、AdoHcyは高ホモシステイン血症状態のエピジェネティックスに関する様々な研究に用いられています。AdoHcyはS-アデノシルホモシステインハイドロラーゼ(AHCY)によって代謝されます。AdoHcyはS-アデノシルメチオニン(SAM)の酵素的メチル基転移反応による生成物です。これはアデノシンおよびL-ホモシステインへの開裂を経て再びSAMに変換されます。L-ホモシステインはテチン‐ホモシステイン S-メチルトランスフェラーゼの基質の1つです。血漿中のSAMとSAHの濃度変化は細胞のメチル化能および代謝変調の予測の判断材料となります。メチル化能力は特定の遺伝的多型および/または栄養欠乏の指標となります。メチル化はエピジェネティックス、再プログラミング、およびがんで重要です。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
A9384-BULK:
A9384-25MG:
A9384-VAR:
A9384-5MG:
A9384-100MG:
A9384-50MG:
A9384-10MG:
A9384-100MG-PW:
A9384-10MG-PW:
A9384-50MG-PW:
A9384-25MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
J Wang et al.
Thrombosis and haemostasis, 70(6), 1047-1052 (1993-12-20)
Elevated plasma homocysteine is associated with an increased risk of intravascular thrombosis. Platelet aggregation and thrombosis are inhibited by prostacyclin produced by the vascular endothelium. Our aim was to investigate whether homocysteine and related metabolites inhibit endothelial prostacyclin production. We
S C Lu
The international journal of biochemistry & cell biology, 32(4), 391-395 (2000-04-13)
S-Adenosyl-Lmethionine (SAM) is an important molecule in normal cell function and survival. SAM is utilized by three key metabolic pathways: transmethylation; transsulfuration; and polyamine synthesis. In transmethylation reactions, the methyl group of SAM is donated to a large variety of
Desirée E C Smith et al.
Clinical chemistry and laboratory medicine, 50(9), 1641-1647 (2012-09-11)
Disturbances in the levels of one-carbon (1C) metabolism metabolites have been associated with a wide variety of neuropsychiatric diseases. Cerebrospinal fluid (CSF) levels of homocysteine (Hcy) and the other 1C metabolites, nor their interrelatedness and putative determinants, have been studied
S Melnyk et al.
Clinical chemistry, 46(2), 265-272 (2000-02-05)
The relative changes in plasma and intracellular concentrations of S-adenosylmethionine (SAM) and S-adenosylhomocysteine (SAH) may be important predictors of cellular methylation potential and metabolic alterations associated with specific genetic polymorphisms and/or nutritional deficiencies. Because these metabolites are present in nanomolar
E A Struys et al.
Clinical chemistry, 46(10), 1650-1656 (2000-10-06)
Available methods for the determination of nanomolar concentrations of S:-adenosylmethionine (SAM) and S:-adenosylhomocysteine (SAH) in plasma and cerebrospinal fluid (CSF) are time-consuming. We wished to develop a method for their rapid and simultaneous measurement. We used tandem mass spectrometry (MS/MS)