Merck
C7505
Sigma-Aldrich
L-シスタチオニン
≥98% (TLC), suitable for UHPLC
別名:
(R)-S-(2-アミノ-2-カルボキシエチル)-L-ホモシステイン
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C7H14N2O4S
CAS番号:
分子量:
222.26
Beilstein:
2505200
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
product name
L-シスタチオニン, ≥98% (TLC)
品質水準
アッセイ
≥98% (TLC)
形状
powder
テクニック
UHPLC: suitable
white
mp
>300 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
N[C@@H](CCSC[C@H](N)C(O)=O)C(O)=O
InChI
1S/C7H14N2O4S/c8-4(6(10)11)1-2-14-3-5(9)7(12)13/h4-5H,1-3,8-9H2,(H,10,11)(H,12,13)/t4-,5-/m0/s1
InChI Key
ILRYLPWNYFXEMH-WHFBIAKZSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
L-シスタチオニンは、シスタチオニンの検証およびその存在量と脊椎動物変形との相関のため超高速液体クロマトグラフィで使用されています。また、類洞の GSH (グルタチオン)キャリアの阻害剤として使用することで、チオールのレドックス状態のアンバランスが癌細胞における自食作用の調節と関連していることが示されます。
生物化学的/生理学的作用
L-シスタチオニンはL-システインおよびメチオニンの生合成における中間生成物です。L-シスタチオニンはシスタチオニンγ-リアーゼを鑑別、分析するための基質として使用されます。L-シスタチオニンは重要な非タンパク質性アミノ酸であり、代謝疾患と関連しています。最近の研究では、L-シスタチオニンは環状イミノ酸シクロチオニンの前駆体であると考えられています。シスタチオニン尿症は尿にイミノ酸シクロチオニンが排泄されるという特徴があります。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
C7505-50MG:
C7505-BULK:
C7505-VAR:
C7505-10MG:
C7505-250MG:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The transamination of L-cystathionine, L-cystine and related compounds by a bovine kidney transaminase.
Ricci G
European Journal of Biochemistry, 157(1), 57-63 (1986)
Amany K Elshorbagy et al.
Nutrition (Burbank, Los Angeles County, Calif.), 26(11-12), 1201-1204 (2010-01-19)
Dietary methionine restriction in Fischer-344 rats favorably influences visceral fat mass, insulin sensitivity, metabolic parameters, and longevity. However, little is known about the effects of methionine restriction on serum methionine and its downstream sulfur amino acids. We investigated the serum
Zoltan Dekan et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(40), 15866-15869 (2011-09-09)
The two disulfide bonds of α-conotoxin ImI, a peptide antagonist of the α7 nicotinic acetylcholine receptor (nAChR), were systematically replaced with isosteric redox-stable cystathionine thioethers. Regioselective thioether formation was accomplished on solid support through substitution of a γ-chlorohomoalanine by an
Synthesis and evaluation of L-cystathionine as a standard for amino acid analysis.
Amino Y
Bioscience, Biotechnology, and Biochemistry, 81(1), 95-101 (2017)
Amany K Elshorbagy et al.
Current opinion in clinical nutrition and metabolic care, 15(1), 49-57 (2011-11-24)
The concentrations of several plasma amino acids increase in obesity. Notably, plasma total concentrations of the sulphur amino acid cysteine (tCys) are linearly associated with fat mass in large population studies. Animal and cellular experiments support the concept that cysteine