由来生物
synthetic (organic)
品質水準
アッセイ
≥98% (HPLC)
フォーム
powder
溶解性
DMF: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to faintly yellow
保管温度
−20°C
SMILES記法
CSC[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C11H15N5O3S/c1-20-2-5-7(17)8(18)11(19-5)16-4-15-6-9(12)13-3-14-10(6)16/h3-5,7-8,11,17-18H,2H2,1H3,(H2,12,13,14)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
InChI Key
WUUGFSXJNOTRMR-IOSLPCCCSA-N
遺伝子情報
human ... ADORA2B(136) , ADORA3(140)
mouse ... Mtap(66902)
rat ... Adora1(29290) , Adora2a(25369)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
D5011-100MG:
D5011-250MG:
D5011-25MG:
D5011-BULK:
D5011-VAR:
D5011-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)