製品名
シネフンギン, 95% (HPLC), powder
品質水準
アッセイ
95% (HPLC)
フォーム
powder
色
white to yellow
溶解性
H2O: complete 20 mg/ml, clear, colorless to light yellow
H2O: soluble
抗生物質活性スペクトル
neoplastics
作用機序
DNA synthesis | interferes
enzyme | inhibits
保管温度
2-8°C
SMILES記法
N[C@@H](CC[C@H](N)C(O)=O)C[C@H]1O[C@H]([C@H](O)[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C15H23N7O5/c16-6(1-2-7(17)15(25)26)3-8-10(23)11(24)14(27-8)22-5-21-9-12(18)19-4-20-13(9)22/h4-8,10-11,14,23-24H,1-3,16-17H2,(H,25,26)(H2,18,19,20)/t6-,7-,8+,10+,11+,14+/m0/s1
InChI Key
LMXOHSDXUQEUSF-YECHIGJVSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
シネフンギンによるメチル化の阻害は多くの場合、DNAのtransition変異に共役するシトシン脱アミノの割合に対する変化を伴っています。シネフンギンはエプスタイン・バ-ウイルスの活性を阻害しますが、この阻害はDNAメチル化および遺伝子発現の変化に関係しています。これにより、メチルトランスフェラ-ゼ活性の阻害とは関係のないMme Iなど複数のDNA制限エンドヌクレア-ゼ活性に変化を引き起こします。
特徴および利点
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
S8559-BULK:
S8559-VAR:
S8559-10MG:
S8559-10MG-PW:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
We offer a variety of small molecule research tools, such as transcription factor modulators, inhibitors of chromatin modifying enzymes, and agonists/antagonists for target identification and validation in gene regulation research; a selection of these research tools is shown below.