アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
solid
色
white to slightly yellow
溶解性
ethanol: soluble
methanol: soluble
オーガナイザー
Merck & Co., Inc., Kenilworth, NJ, U.S.
SMILES記法
Cl.CN1CCC(\CC1)=C2/c3ccccc3C=Cc4ccccc24
InChI
1S/2C21H21N.2ClH.3H2O/c2*1-22-14-12-18(13-15-22)21-19-8-4-2-6-16(19)10-11-17-7-3-5-9-20(17)21;;;;;/h2*2-11H,12-15H2,1H3;2*1H;3*1H2
InChI Key
ZEAUHIZSRUAMQG-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... HRH1(3269) , HTR2A(3356) , HTR2B(3357) , HTR2C(3358)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
- testing anti-inflammatory activity in serotonin receptor (5-HT) induced inflammation
- the inhibition of 5-HT in in vivo and in vitro bioassays in crabs
- the inhibition of 5-HT in embryo physiological experiments
inhibition of calcitonin gene related peptide (CGRP)
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
C6022-BULK:
C6022-VAR:
C6022-100MG:
C6022-1G:
C6022-250MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)