Merck
P0884
Sigma-Aldrich
(±)-プロプラノロール 塩酸塩
≥99% (TLC), powder, β-adrenoceptor antagonist
別名:
(±)-1-イソプロピルアミノ-3-(1-ナフチロキシ)-2-プロパノール 塩酸塩, DL-プロプラノロール 塩酸塩
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C16H21NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
295.80
Beilstein:
4164259
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
product name
(±)-プロプラノロール 塩酸塩, ≥99% (TLC), powder
品質水準
アッセイ
≥99% (TLC)
形状
powder
white
溶解性
ethanol: 10 mg/mL
DMSO: <14.5 mg/mL
H2O: 50 mg/mL
45% (w/v) aq 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrin: 8.0 mg/mL
オーガナイザー
AstraZeneca
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.CC(C)NCC(O)COc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C16H21NO2.ClH/c1-12(2)17-10-14(18)11-19-16-9-5-7-13-6-3-4-8-15(13)16;/h3-9,12,14,17-18H,10-11H2,1-2H3;1H
InChI Key
ZMRUPTIKESYGQW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
dissolve with heat. Aqueous solutions are most stable at pH 3.0 and decompose rapidly at basic pH. Decomposition is accompanied by discoloration of the solution.
塩酸プロプラノロールは、エタノールおよび水に容易に溶解します。
アプリケーション
(±)-塩酸プロプラノロールは、下記の用途で使用されています:
  • ラットの自律神経系が皮膚の微小循環に対する促進効果を媒介したか否かについての研究
  • 不整脈惹起性イベントを低減する非選択的β-受容体遮断薬として
  • 塩酸プロプラノロールがマウスの酸素誘導網膜症に及ぼす影響の研究
生物化学的/生理学的作用
塩酸プロプラノロールは、β-アドレナリン受容体アンタゴニストです。塩酸プロプラノロールは、β2受容体に作用して気管支収縮を起こします。プロプラノロールは親油性であるため、中枢神経系に浸透して悪影響を及ぼします。これは、5-HT1/5-HT2 セロトニン受容体アンタゴニストとして働きます。塩酸プロプラノロールは、降圧薬、心抑制薬として、また狭心症の治療にも有用です。これは、心臓の収縮率および刺激伝導を抑制することにより、ストレスおよび運動が心臓に及ぼす影響を低減します。これは、カテコールアミンの作用を競合的に阻害することが知られています。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のβ-Adrenoceptors(βアドレナリン受容体)のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
本化合物は AstraZenecaにより開発されました。医薬品として開発された化合物および承認された医薬品/医薬品候補のリストを閲覧する場合は、こちらをクリックしてください。
本化合物は、神経科学研究のための注目製品の一つです。こちらをクリックすると、神経科学研究用のさらに多くの注目製品をご覧いただけます。その他の研究領域用の生物活性低分子に関する詳細については、sigma.com/discover-bsmをご参照ください。
注意
除湿保存した場合、固体の品質保証期間は4年以上です。
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P0884-1G:
P0884-25G:
P0884-100G:
P0884-BULK:
P0884-5G:
P0884-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Laxatives-Advances in Research and Application, 44-44 (2013)
Y Y Tan et al.
Journal of autonomic pharmacology, 15(6), 421-436 (1995-12-01)
1. The effect of long-term treatment with the beta-adrenoceptor antagonists (--)-tertatolol and (--)-propranolol was studied. Sprague-Dawley rats were treated with either (--)-tertatolol (50 micrograms kg-1 hr-1), (--)-propranolol (250 micrograms kg-1 hr-1) or vehicle (1 mM HCl) for 14 days with
Yuka Yagisawa et al.
PloS one, 15(7), e0236547-e0236547 (2020-07-28)
Occlusal disharmony leads to morphological changes in the hippocampus and osteopenia of the lumbar vertebra and long bones in mice, and causes stress. Various types of stress are associated with increased incidence of cardiovascular disease, but the relationship between occlusal
Sabrina Mai-Yi Fan et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 115(29), E6880-E6889 (2018-07-01)
Changes in external light patterns can alter cell activities in peripheral tissues through slow entrainment of the central clock in suprachiasmatic nucleus (SCN). It remains unclear whether cells in otherwise photo-insensitive tissues can achieve rapid responses to changes in external
Pharmaceutical Chemistry E-Book, 204-204 (2011)