アッセイ
≥98% (TLC)
フォーム
powder
色
white to off-white
溶解性
ethanol: 14 mg/mL
H2O: 20 mg/mL
H2O: unstable (prepare immediately prior to use)
オーガナイザー
Novartis
SMILES記法
Cl[H].Cc1ccc(cc1)N(CC2=NCCN2)c3cccc(O)c3
InChI
1S/C17H19N3O.ClH/c1-13-5-7-14(8-6-13)20(12-17-18-9-10-19-17)15-3-2-4-16(21)11-15;/h2-8,11,21H,9-10,12H2,1H3,(H,18,19);1H
InChI Key
TUEJFGFQYKDAPM-UHFFFAOYSA-N
遺伝子情報
human ... ADRA1A(148) , ADRA1B(147) , ADRA1D(146) , ADRA2A(150) , ADRA2B(151) , ADRA2C(152)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
生物化学的/生理学的作用
特徴および利点
保管および安定性
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
P7547-500MG-PW:
P7547-BULK:
P7547-VAR:
P7547-100MG-PW:
P7547-100MG:
P7547-10MG:
P7547-50MG:
P7547-500MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)