Merck
H0879
Sigma-Aldrich
臭化ヘキサメトニウム
別名:
N,N,N,N′,N′,N′-ヘキサメチルヘキサメチレンジアンモニウムジブロミド, ヘキサン-1,6-ビス(トリメチルアンモニウムブロミド)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
(CH3)3N(Br)(CH2)6N(Br)(CH3)3
CAS番号:
分子量:
362.19
Beilstein:
3715749
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
品質水準
mp
282-285 °C (dec.)
SMILES記法
[Br-].[Br-].C[N+](C)(C)CCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C12H30N2.2BrH/c1-13(2,3)11-9-7-8-10-12-14(4,5)6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
FAPSXSAPXXJTOU-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
臭化ヘキサメトニウムは、以下の用途に使用されています:
  • 自律神経節阻害剤としてラットにおけるヒゲの動きに対する作用を検討するため
  • ニコチン性受容体アンタゴニストとしてマウスにおける抗原誘発性関節炎(AIA)進行に対する作用を検討するため
  • 非選択的神経節ニコチン性アセチルコリン受容体(nAChR)アンタゴニストとしてマウスにおけるシチジン誘発性自律神経性心血管反応に対する作用を検討するため
生物化学的/生理学的作用
臭化ヘキサメトニウムは、ニコチン性アセチルコリン受容体(nAChR)アンタゴニストです。自律神経節において優先的にニコチン性受容体を阻害します。高用量でのみ血液脳関門を通過できます。
特徴および利点
この化合物は、Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction(受容体分類およびシグナル伝達ハンドブック)のAcetylcholine Receptors (Nicotinic)[アセチルコリン受容体(ニコチン性)]のページに記載されています。ハンドブックのその他のページをご覧になるには、こちらをクリックしてください
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H0879-5G:
H0879-VAR:
H0879-25G:
H0879-100G:
H0879-BULK:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Piyali Dasgupta et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 103(16), 6332-6337 (2006-04-08)
Non-small cell lung cancer (NSCLC) demonstrates a strong etiologic association with smoking. Although nicotine is not carcinogenic, it can induce cell proliferation and angiogenesis and suppress apoptosis induced by certain agents. Here we show that nicotine inhibits apoptosis induced by
Yi-Fan Li et al.
Autonomic neuroscience : basic & clinical, 154(1-2), 14-19 (2009-11-06)
Nicotinic cholinergic receptors mediate autonomic transmission at ganglia. However, whether different subtypes of nicotinic cholinergic receptors expressed in autonomic ganglia elicit distinct roles in mediating sympathetic and parasympathetic regulations remain to be defined. In this study, we observed that different
P G Dinning et al.
American journal of physiology. Gastrointestinal and liver physiology, 303(1), G83-G92 (2012-05-05)
The rabbit colon consists of four distinct regions. The motility of each region is controlled by myogenic and neurogenic mechanisms. Associating these mechanisms with specific motor patterns throughout all regions of the colon has not previously been achieved. Three sections
Alexandre Kanashiro et al.
Basic & clinical pharmacology & toxicology, 119(5), 453-457 (2016-04-22)
The cholinergic anti-inflammatory pathway (CAP) is a complex neuroimmune mechanism triggered by the central nervous system to regulate peripheral inflammatory responses. Understanding the role of CAP in the pathogenesis of rheumatoid arthritis (RA) could help develop new therapeutic strategies for
James T Heaton et al.
Neuroscience, 265, 9-20 (2014-02-01)
Vibrissal whisking is often employed to track facial nerve regeneration in rats; however, we have observed similar degrees of whisking recovery after facial nerve transection with or without repair. We hypothesized that the source of non-facial nerve-mediated whisker movement after