形状
solid (hygroscopic)
色
white
溶解性
H2O: soluble
ethanol: soluble
SMILES記法
[Cl-].[Cl-].C[N+](C)(C)CCCCCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C12H30N2.2ClH/c1-13(2,3)11-9-7-8-10-12-14(4,5)6;;/h7-12H2,1-6H3;2*1H/q+2;;/p-2
InChI Key
PYIHTIJNCRKDBV-UHFFFAOYSA-L
遺伝子情報
human ... CHRNA1(1134) , CHRNA10(57053) , CHRNA2(1135) , CHRNA3(1136) , CHRNA4(1137) , CHRNA5(1138) , CHRNA6(8973) , CHRNA7(1139) , CHRNA9(55584) , CHRNB1(1140) , CHRNB2(1141) , CHRNB3(1142) , CHRNB4(1143)
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
生物化学的/生理学的作用
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
H2138-BULK:
H2138-5G:
H2138-VAR:
H2138-100G:
H2138-25G:
試験成績書(COA)