蒸気圧
<0.0000017 hPa
品質水準
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: oxidant
濃度
>4.0% (active oxygen basis (by Na2S2O3, titration))
pH
2.1 (77 °C, 30 g/L)
SMILES記法
[K+].[K+].[K+].[K+].[K+].OS([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.O[S+]([O-])([O-])(=O)=O.O[S+]([O-])([O-])(=O)=O
InChI
1S/5K.2H2O5S.2H2O4S/c;;;;;2*1-5-6(2,3)4;2*1-5(2,3)4/h;;;;;2*1H,(H,2,3,4);2*(H2,1,2,3,4)/q5*+1;;;;/p-5
InChI Key
HJKYXKSLRZKNSI-UHFFFAOYSA-I
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
アルコールのアルデヒド、ケトン、カルボン酸、およびエノン(オキソン存在下)への選択的酸化のための、高活性触媒としての2-ヨードキシベンゼンスルホン酸
OXONE®およびハロゲン化水素酸(HBr、HCl)存在下での、α,β-不飽和カルボニル化合物の簡便なハロゲン化
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
228036-5KG:4548173932798
228036-1KG:4548173932767
228036-5G:4548173932781
228036-BULK:
228036-VAR:
228036-25KG:4548173932774
228036-100G:4548173932750
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis