Merck
144061
Sigma-Aldrich
4-(ブロモメチル)ベンゾニトリル
99%
別名:
α-ブロモ-p-トルニトリル, 4-シアノベンジルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2C6H4CN
CAS番号:
分子量:
196.04
Beilstein:
636717
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
99%
形状
solid
mp
115-117 °C (lit.)
官能基
bromo
nitrile
SMILES記法
BrCc1ccc(cc1)C#N
InChI
1S/C8H6BrN/c9-5-7-1-3-8(6-10)4-2-7/h1-4H,5H2
InChI Key
UMLFTCYAQPPZER-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
4-(ブロモメチル)ベンゾニトリルは、KOHの存在下で2H-テトラゾールと反応して4-[(2H-テトラゾル-2-イル)メチル] ベンゾニトリルを生成します
アプリケーション
4-(ブロモメチル)ベンゾニトリルは、キレート化パラゾリル―ピリジン基(垂れ下がり芳香族ニトリルを持つ)を内包するリガンドの合成し使用されます
ピクトグラム
Health hazardCorrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
Jan Code
144061-500G:
144061-10KG:
144061-1G:4548173105352
144061-10G:4548173105345
144061-1KG:
144061-5KG:
144061-50G:4548173105369
144061-BULK:
144061-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Hazel Fenton et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 39(16), 3805-3815 (2010-04-08)
Two ligands L(1) and L(2) have been prepared which contain a chelating pyrazolyl-pyridine group with a pendant aromatic nitrile (in L(1), a benzonitrile; in L(2), a naphthonitrile). These ligands react with Ag(I) salts to give a range of infinite coordination
Zheng Xing et al.
Acta crystallographica. Section E, Structure reports online, 64(Pt 2), o445-o445 (2008-01-01)
The title compound, C(9)H(7)N(5), was synthesized by reaction of 4-(bromomethyl)benzonitrile and 2H-tetrazole in the presence of KOH. The relative orientation of the planar tetra-zole ring and the methyl-benzonitrile moiety is (-)-anti-clinal. The crystal packing is dominated by van der Waals