Merck
515604
Sigma-Aldrich
4-ヨードベンジルブロミド
95%
別名:
α-Bromo-4-iodotoluene, 1-(Bromomethyl)-4-iodobenzene, 4-(Bromomethyl)iodobenzene
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
IC6H4CH2Br
CAS番号:
分子量:
296.93
Beilstein:
2325160
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
EC Index Number:
7000468
NACRES:
NA.22
品質水準
アッセイ
95%
mp
78-82 °C (lit.)
官能基
bromo
iodo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
BrCc1ccc(I)cc1
InChI
1S/C7H6BrI/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
InChI Key
BQTRMYJYYNQQGK-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
515604-VAR:
515604-1G:4548173989143
515604-BULK:
515604-5G:4548173989150
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Yaws CL.
Thermophysical Properties of Chemicals and Hydrocarbons, 537-537 (2014)
Guillermo E Negrón-Silva et al.
Molecules (Basel, Switzerland), 18(4), 4613-4627 (2013-04-20)
Ten 1,4-disubstituted 1,2,3-triazoles were synthesized from one of 1-(azido-methyl)benzene, 1-(azidomethyl)-4-fluorobenzene, 1-(azidomethyl)-4-chlorobenzene, 1-(azidomethyl)-4-bromobenzene or 1-(azidomethyl)-4-iodobenzene, generated in situ from sodium azide and the corresponding benzyl halide, and dipropargyl uracil or dipropargyl thymine. Optimal experimental conditions were established for the conventional click
S De Bruyne et al.
Journal of labelled compounds & radiopharmaceuticals, 52(8), 304-311 (2009-09-12)
Dopamine transporter (DAT) neuroimaging is a useful tool in Parkinson's disease diagnosis, staging and follow-up providing information on the integrity of the dopaminergic neurotransmitter system in vivo. 4-(2-(Bis(4-fluorophenyl)-methoxy)ethyl)-1-(4-iodobenzyl)piperidine (7) has nanomolar affinity for DAT and better selectivity over the other
M E Van Dort et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 11(8), 1045-1047 (2001-05-01)
A series of arylhydantoin derivatives modeled after the antiandrogen RU 58841 was generated to identify potential candidates for development as androgen receptor (AR) radioligands. Side-chain modified derivatives of RU 58841, suitable for labeling with either carbon-11 or radiohalogens (fluorine-18, iodine-123)
Yaws CL.
The Yaws Handbook of Physical Properties for Hydrocarbons and Chemicals, 142-142 (2015)