272248
4-ニトロベンゼンスルホニルクロリド
97%
別名:
4-Nitrobenzene-1-sulfonyl chloride, 4-Nitrobenzenesulfonic acid chloride, 4-Nitrobenzenesulfonyl chloride, 4-Nitrophenyl-1-sulfonyl chloride, 4-Nitrophenylsulfonyl chloride, Nosyl chloride, p-Nitrobenzenesulfonyl chloride, p-Nitrophenylsulfonyl chloride, p-Nosyl chloride
アッセイ
97%
mp
66-70 °C (lit.)
官能基
nitro
SMILES記法
[O-][N+](=O)c1ccc(cc1)S(Cl)(=O)=O
InChI
1S/C6H4ClNO4S/c7-13(11,12)6-3-1-5(2-4-6)8(9)10/h1-4H
InChI Key
JXRGUPLJCCDGKG-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
- [Cu(bipy)2Cl] (nbs) (1)(bipy = 2,2′-ビピリジン、nbs = 4-ニトロベンゼンスルホナート)
- スルファジアジンおよびスルファメトキサゾールのヒドロキシルアミン
- N-ノシル-α-アミノ酸を用いる液相ペプチド。
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1A
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
272248-100G:
272248-10G:
272248-25G:
272248-10KG:
272248-5G:
272248-BULK:
272248-VAR:
この製品を見ている人はこちらもチェック