Merck
679437
Sigma-Aldrich
4-(ブロモエチル)フェニルボロン酸
別名:
α-ブロモ-p-トルエンボロン酸, p-ボロノベンジルブロミド
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
BrCH2(C6H4)B(OH)2
CAS番号:
分子量:
214.85
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム
solid
品質水準
mp
173-177 °C
官能基
bromo
保管温度
2-8°C
SMILES記法
OB(O)c1ccc(CBr)cc1
InChI
1S/C7H8BBrO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4,10-11H,5H2
InChI Key
PDNOURKEZJZJNZ-UHFFFAOYSA-N
詳細
無水物を含有することがあります。
アプリケーション
以下の反応に関わる反応物質です。
  • ボロン酸ベースオータキシンインヒビターの設計
  • ホウ素化ホスホニウム塩の合成
  • 遺伝子導入能を向上させるための、ボロン酸基の取り込みに関する研究
  • 光学的グルコース検出用アンサンブルにおけるボロン酸の位置の影響に関する研究
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
Jan Code
679437-5G:
679437-1G:
679437-BULK:
679437-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Chongyi Liu et al.
Advanced healthcare materials, 5(5), 584-592 (2016-01-21)
Cationic dendrimers are widely used as nonviral gene vectors, however, current gene materials based on dendrimers are either little effective or too toxic on the transfected cells. Here, a facile strategy is presented to prepare high efficient dendrimers with low
Yu-Lin Su et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 321, 159-173 (2020-02-12)
Compact nanohybrids can potentially unite various therapeutic features and reduce side effects for precise cancer therapy. However, the poor accumulation and limited tumor penetration of drugs at the tumor impede the manifestation of nanomedicine. We developed a rabies virus glycoprotein
Ding Ma et al.
ACS applied materials & interfaces, 12(8), 9032-9040 (2020-01-28)
MicroRNAs (miRNAs) therapy has shown to have great promise for the treatment of androgen-independent prostate cancer (AIPC) due to the low efficiency of hormonal therapy. However, instability of RNA and inefficiency of RNA therapy limit the use of miRNAs in