安全性情報
536709
Sigma-Aldrich
PAMAMデンドリマー、エチレンジアミンコア、5.0世代 溶液
5 wt. % in methanol
別名:
Poly(amidoamine)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=5);dendri PAMAM(NH2)128
CAS番号:
分子量:
28824.81
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
詳細
amino surface groups
品質水準
形状
liquid
分子量
generation 5.0
特徴
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
5 wt. % in methanol
表面基数
128
密度
0.797 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
詳細
PAMAMデンドリマーは、水溶性、非免疫原性および生体適合性の対称ポリマーです。さまざまな標的分子やゲスト分子に結合できる、修飾可能な末端官能基を多数あります。これらの末端官能基は、標的送達、制御放出、または画像化用に、薬物、標的リガンドまたは造影剤を共有結合させるために使用されます。
アプリケーション
  • EDTA コアに基づく β-シクロデキストリンで被覆されたデンドリマー化合物の合成:本研究では、PAMAM デンドリマーにおけるエチレンジアミンコアの代替として、EDTA コアを使用し、デンドリマーの特性に影響を与える修飾に関する洞察を提供しています(Gonzalez Mendez et al., 2022)。
  • PAMAM デンドリマーの一般的な生物医学的応用における新たな進歩:エチレンジアミンなどの PAMAM デンドリマーコアの組成のバリエーション、およびその生体医学的応用への影響について考察しています(Araujo et al., 2018)。
  • ポリ(アミドアミン)デンドリマー:共有結合および超分子合成:この論文では、PAMAM デンドリマーのさまざまな合成戦略を概説し、その構造形成におけるエチレンジアミンコアの役割を強調しています(Lyu et al., 2019)。
  • 細胞適合性ナノベースの薬物送達システムとしてのカルボキシル末端修飾 PAMAM デンドリマー:修飾 PAMAM デンドリマーの生体適合性と薬物送達効率を調査し、コアの重要な役割を強調しています(Vu et al., 2019)。
  • シリカスケール抑制のための、異なるコア初期分子から出発するポリアミノアミドデンドリマーの使用:この研究では、特にシリカスケール抑制のための産業用途におけるエチレンジアミンコア PAMAM デンドリマーの使用について調査しています(Sun et al., 2021)。
物理的形状
128の表面一級アミノ基を含有します。
法的情報
Dendritech®Inc.製
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
49.5 °F - closed cup - Methanol
引火点(℃)
9.7 °C - closed cup - Methanol
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
536709-VAR:
536709-1G:
536709-2G:
536709-BULK:
536709-5G:4548173167428
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
The effect of PAMAM dendrimer generation size and surface functional group on the aqueous solubility of nifedipine
Bharathi Devarakonda, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 284, 133-140 (2004)
Drug release characteristics of PAMAM dendrimer?drug conjugates with different linkers
Yunus E. Kurtoglu, et al.
International Journal of Pharmaceutics, 384, 189-194 (2010)
Catriona H Edwards et al.
Scientific reports, 10(1), 12422-12422 (2020-07-28)
In this study, the use of dendrimer-coated carbon nanotubes (CNTs) as a delivery vehicle for dsRNA was assessed in Tribolium castaneum. Exposure to low dosages of polyamidoamine dendrimer carbon nanotubes (PAMAM-CNTs) did not affect T. castaneum larval mortality. Expression of
Zhao-Jun Liu et al.
PloS one, 11(4), e0154053-e0154053 (2016-04-23)
Stem cell therapy has emerged as a promising approach for treatment of a number of diseases, including delayed and non-healing wounds. However, targeted systemic delivery of therapeutic cells to the dysfunctional tissues remains one formidable challenge. Herein, we present a
Roberta Risoluti et al.
Journal of pharmaceutical analysis, 10(4), 351-355 (2020-09-15)
In this work, functionalized carbon nanotubes (CNTs) using two polyamine polymers, polyethyleneimine (PEI) and polyamidoamine dendrimer (PAMAM), were investigated by thermal analysis in order to address preparation strategies to obtain low cytotoxic compounds with the ability to conjugate microRNAs and
資料
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.