詳細
sodium carboxylate surface groups
品質水準
形状
solution
分子量
generation 3.5
特徴
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
10 wt. % in methanol
表面基数
64
屈折率
n20/D 1.346
bp
65 °C
密度
0.81 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
物理的形状
法的情報
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
412430-250MG:
412430-VAR:
412430-2.5G:4548173147277
412430-1G:
412430-10G:4548173147260
412430-BULK:
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.