Merck
664049
Sigma-Aldrich
PAMAMデンドリマーキット、第4-7世代
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
12162002
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.23
詳細
amino surface groups
特徴
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
保管温度
2-8°C
詳細
Ethylenediamine-core poly(amidoamine) (PAMAM) dendrimers are highly branched, “tree-like” core-shell nanostructures made up of amide and amine functional subunits.
アプリケーション
PAMAM Dendrimer Kit, generations 4-7 can be used to formulate poorly water-soluble drugs to increase water solubility, and therefore enhance the bioavailability of these drugs. It can also be applied to catalysts and organic molecules, where dendrimers function as solubility enhancers and modifiers, allowing to mix otherwise immiscible materials.
包装
表記されている重量は、溶媒を含んだものです。
法的情報
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
キットの構成要素は別途購入可能です。
製品番号
詳細
SDS
  • 412449PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 4.0 solution, 10 wt. % in methanol 1 gSDS
  • 536709PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 5.0 solution, 5 wt. % in methanol 1 gSDS
  • 536717PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 6.0 solution, 5 wt. % in methanol 1 gSDS
  • 536725PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 7.0 solution, 5 wt. % in methanol 1 gSDS
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
適用法令
毒物及び劇物取締法
キットコンポーネントの情報を参照してください
PRTR
キットコンポーネントの情報を参照してください
消防法
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
キットコンポーネントの情報を参照してください
カルタヘナ法
キットコンポーネントの情報を参照してください
Jan Code
キットコンポーネントの情報を参照してください
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
Lot/Batch Number
申し訳ございませんが、現在この製品のCOAをオンラインで入手できません。
文書ライブラリにアクセスする
PAMAM dendrimer: a pH-controlled nanosponge
Maiti PK
Canadian Journal of Chemistry, 95(9), 991-998 (2017)
Heck reactions catalyzed by PAMAM-dendrimer encapsulated Pd (0) nanoparticles
Rahim EH, et al.
Nano Letters, 1(9), 499-501 (2001)
Esen Efeoglu et al.
The Analyst, 142(20), 3848-3856 (2017-09-13)
Although consumer exposure to nanomaterials is ever increasing, with potential increased applications in areas such as drug and/or gene delivery, contrast agents and diagnosis, the determination of the cyto- and geno-toxic effects of nanomaterials on human health and the environment
Poly (amidoamine) dendrimers as a pharmaceutical excipient. Are we there yet?
Otto DP and De Villiers MM
Journal of Pharmaceutical Sciences, 107(1), 75-83 (2018)
資料
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.
The recent emergence of a number of highly functional nanomaterials has enabled new approaches to the understanding, diagnosis, and treatment of cancer.
磁気ハイパーサーミアと、化学療法、非侵襲的MRI、および電気化学的バイオセンシングとを併用したがん療法における多機能磁性流体の性能評価を行いました。