Merck
536830
Sigma-Aldrich
PAMAM-OH dendrimer, generation 7 solution
5 wt. % in methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[NH2(CH2)4NH2]:(G=7);dendri PAMAM(NHCH2CH2OH)512
分子量:
116992.91
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
詳細
amidoethanol surface groups
品質水準
フォーム
liquid
分子量
generation 7
特徴
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
5 wt. % in methanol
表面基数
512
屈折率
n20/D 1.337
密度
0.797 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
物理的形状
Contains 256 surface hydroxyl groups.
法的情報
Manufactured by Dendritech, Inc.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)