安全性情報
536725
Sigma-Aldrich
PAMAMデンドリマー、エチレンジアミンコア、7.0世代 溶液
5 wt. % in methanol
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=7);dendri PAMAM(NH2)512
CAS番号:
分子量:
116488.71
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
詳細
amino surface groups
品質水準
形状
liquid
分子量
generation 7.0
特徴
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
5 wt. % in methanol
表面基数
512
屈折率
n20/D 1.341
密度
0.8 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
アプリケーション
  • Development of Crystalline Cu(2)S Nanowires via a Direct Synthesis Process and Its Potential Applications.: This research explores the synthesis of crystalline Cu(2)S nanowires, highlighting their potential applications in nanotechnology, possibly including energy storage, solar cells, and photocatalytic systems. The study focuses on direct synthesis methods that could pave the way for new uses in high-efficiency energy solutions and other advanced material applications (Chen et al., 2020).
物理的形状
512個の表面一級アミノ基を含有します。
法的情報
Manufactured by Dendritech® , Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
ピクトグラム
FlameSkull and crossbonesHealth hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes,Central nervous system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
49.5 °F
引火点(℃)
9.7 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
536725-2.5G:4548173167442
536725-1G:
536725-BULK:
536725-2G:
536725-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Yubo Qin et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 127, 247-255 (2015-02-18)
A new strategy to prepare an ultra non-fouling SU-8/poly(dimethylsiloxane) (PDMS) hybrid microfluidic system is presented. We report a simple method to bond both SU-8 and PDMS surfaces to prepare the hybrid microfluidic device and then simultaneously modify both SU-8 and
資料
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.