About This Item
化学式:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=6);dendri PAMAM(NH2)256
CAS番号:
分子量:
58046.11
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
NACRES:
NA.23
おすすめの製品
詳細
amino surface groups
品質水準
フォーム
liquid
分子量
generation 6.0
特徴
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
濃度
5 wt. % in methanol
表面基数
256
密度
0.806 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
関連するカテゴリー
物理的形状
256個の表面一級アミノ基を含有します。
法的情報
デンドリテック®社により製造されます。
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
ターゲットの組織
Eyes
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
51.8 °F - closed cup
引火点(℃)
11 °C - closed cup
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
アルコール類
危険等級II
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
536717-VAR:
536717-BULK:
536717-2G:
536717-1G:
536717-5G:4548173167435
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Replace volatile organic solvents with water due to environmental concerns, overcoming challenges in solubility.