Merck
403326
Sigma-Aldrich
ストロンチウム
granular, 99% trace metals basis
別名:
Strontium element
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
Sr
CAS番号:
分子量:
87.62
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141504
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
詳細
under oil
品質水準
アッセイ
99% trace metals basis
フォーム
granular
反応適合性
reagent type: reductant
抵抗性
23 μΩ-cm, 20°C
bp
1384 °C (lit.)
mp
757 °C (lit.)
密度
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[Sr]
InChI
1S/Sr
InChI Key
CIOAGBVUUVVLOB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
アプリケーション
ストロンチウム-カリウム-ニオブ酸(Sr2KNb5O15, SKN)を作るのに用いられます。SKNは焦電センサ-や各種電気光学デバイス向けに大きな関心が寄せられています。2
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Skin Irrit. 2 - Water-react 1
補足的ハザード
保管分類コード
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)及びアルカリ土類金属
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
403326-VAR:
403326-25G:
403326-5G:
403326-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Faisal Hammad Mekky Koua et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 110(10), 3889-3894 (2013-02-22)
Oxygen-evolving complex of photosystem II (PSII) is a tetra-manganese calcium penta-oxygenic cluster (Mn4CaO5) catalyzing light-induced water oxidation through several intermediate states (S-states) by a mechanism that is not fully understood. To elucidate the roles of Ca(2+) in this cluster and
R G Robinson et al.
JAMA, 274(5), 420-424 (1995-08-02)
To present the current state of systemic radiopharmaceutical therapy for the palliation of pain in individuals with metastatic cancer and to evaluate the palliative effect and degree of hemotoxicity of strontium chloride 89 (89Sr) in patients with painful osteoblastic metastases
Strontium and bone.
W E Cabrera et al.
Journal of bone and mineral research : the official journal of the American Society for Bone and Mineral Research, 14(5), 661-668 (1999-05-13)
Wenjie Zhang et al.
Biomaterials, 34(13), 3184-3195 (2013-02-06)
Both surface chemistry and topography have significant influence on good and fast osseointegration of biomedical implants; the main goals in orthopeadic, dental and maxillofacial surgeries. A surface modification strategy encompassing the use of bioactive trace elements together with surface micron/nano-topographical
Martine Cohen-Solal
Nephrology, dialysis, transplantation : official publication of the European Dialysis and Transplant Association - European Renal Association, 17 Suppl 2, 30-34 (2002-03-21)
Although the prevalence of aluminium-related bone diseases has declined, osteomalacia still persists at a low prevalence. The redistribution of bone disease prevalence corresponds to evolving regimens in the treatment of renal disease. Studies have demonstrated an association between the accumulation