Merck
84880
Sigma-Aldrich
二酸化ケイ素
purum p.a., acid purified
別名:
クリストバライト, シリカ, 石英, 砂
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
purum p.a.
品質水準
フォーム
powder or crystals
品質
acid purified
損失
≤0.1% loss on ignition
屈折率
n20/D 1.544 (lit.)
粒径
40-200 mesh
mp
1610 °C (lit.)
密度
2.6 g/mL at 25 °C (lit.)
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤200 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤50 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤100 mg/kg
K: ≤100 mg/kg
Na: ≤200 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤50 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Silicon dioxide is one of the important constituents of sedimentary rock bauxite, basalt fibers and ceramic fibers. It is added to cement for improving the hydraulic properties of cement.
may contain dark particles
アプリケーション
Silicon dioxide may be employed in the preparation of calcium silicide.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
84880-500G:4548173361758
84880-1KG:4548173361741
84880-6X1KG:
84880-6X500G:
84880-5KG:4548173361765
84880-VAR:
84880-BULK:
84880-VAR-D:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 8
1 of 8
砂 50-70 mesh particle size
Sigma-Aldrich
274739
シリカ, fumed 99.8%
Supelco
381276
シリカ, fumed
Sea sand extra pure
Supelco
1.07711
Sea sand
Sea sand purified by acid and calcined for analysis
Supelco
1.07712
Sea sand
シリカ colloidal, highly dispersed, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., JP, NF, E 551
SAFC
1.13126
シリカ
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 196-196 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 165-165 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 117-117 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 129-129 (1994)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 50-50 (1994)