Merck
1.07536
Supelco
QUARTZ FINE GRANULAR,
WASHED AND CALCINED FOR ANALYSIS
別名:
QUARTZ FINE GRANULAR,
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
O2Si
CAS番号:
分子量:
60.08
MDL番号:
UNSPSCコード:
11101503
EC Index Number:
238-878-4
NACRES:
NB.51
品質水準
フォーム
solid
不純物
≤0.05% HCl solubles
損失
≤0.05% loss on ignition, 900 °C
粒径
0.2-0.8 mm (>=40%)
pH
5-8 (20 °C, 400 g/L in H2O)
bp
>2200 °C/1013 hPa
mp
1713 °C
密度
2.65 g/cm3 at 20 °C
かさ密度
1400 kg/m3
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤0.01%
保管温度
no temp limit
SMILES記法
[Si](=O)=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Substances soluble in hydrochloric acid: ≤ 0.05 %
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Loss on ignition (900 °C): ≤ 0.05 %
Particle size (0.2 - 0.8 mm): ≥ 40 %
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 6
1 of 6
Ana Paula Jejesky de Oliveira et al.
PloS one, 15(2), e0229415-e0229415 (2020-02-29)
Avian adenoviruses (AdVs) are a very diverse group of pathogens causing diseases in poultry and wild birds. Wild birds, endangered by habitat loss and habitat fragmentation in the tropical forests, are recognised to play a role in the transmission of