Merck
83340
Sigma-Aldrich
砂、白石英
purum p.a., powder
別名:
二酸化ケイ素, 石英
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352300
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.21
グレード
purum p.a.
品質水準
形状
powder
損失
≤0.3% loss on ignition, 900 °C
粒径
>230 mesh
微量陰イオン
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
微量陽イオン
Ca: ≤200 mg/kg
Cd: ≤50 mg/kg
Co: ≤50 mg/kg
Cu: ≤50 mg/kg
Fe: ≤200 mg/kg
K: ≤1000 mg/kg
Na: ≤150 mg/kg
Ni: ≤50 mg/kg
Pb: ≤100 mg/kg
Zn: ≤50 mg/kg
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
製品は砂、ホワイトクォーツ(SiO2)です。89°Cで溶解したAlを含むアルカリ性のNaNO3溶液との反応が研究されています。
アプリケーション
砂とホワイトクォーツ(石英)を固体サンプルとして使用して、流体と岩石の相互作用実験中の細孔容積の変動を評価しています。
アナリシスノート
金属と塩化物のトレースは酸に可溶な部分を指します
ピクトグラム
Health hazard
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
STOT RE 1 Inhalation
ターゲットの組織
Lungs
保管分類コード
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
83340-BULK:
83340-5KG:4548173353289
83340-1KG:4548173353272
83340-VAR:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
Sea sand extra pure
Supelco
1.07711
Sea sand
Pore-volume alteration measurements to evaluate scale formation during solid-fluid interactions.
Moola P, et al.
Mineralogical Magazine, 78(6), 1399-1403 (2014)
B R Bickmore et al.
Environmental science & technology, 35(22), 4481-4486 (2002-01-05)
Caustic NaNO3 solutions containing dissolved Al were reacted with quartz sand at 89 degrees C to simulate possible reactions between leaked nuclear waste and primary subsurface minerals at the U.S. Department of Energy's Hanford site in Washington. Nitrate-cancrinite began to
G Cappelletti et al.
Environmental science and pollution research international, 22(22), 17733-17743 (2015-07-15)
In order to avoid both natural and artificial stone decay, mainly due to the interaction with atmospheric pollutants (both gases such as NOx and SO2 and particulate matter), polymeric materials have been widely studied as protective coatings enable to limit
Mukesh K Jaiswal et al.
Journal of reproductive immunology, 112, 38-45 (2015-08-01)
The a2 isoform of vacuolar-ATPase (ATP6V0A2, referred to as a2V) is required for normal spermatogenesis and maturation of sperm. Treatment of male mice with anti-a2V disturbs the testicular cytokine/chemokine balance and leads to severe deficiencies of spermatogenesis. The aim of
Xinli Huang et al.
International journal of clinical and experimental pathology, 7(8), 4755-4764 (2014-09-10)
Human liver ischemia/reperfusion injury (IRI) is a common and major clinical problem complicating liver surgery and transplantation. The pathogenesis underlying IRI is complex, involving a series of signaling mediators and mechanisms. This study aimed to investigate the effects of Magnesium